Meios de cultura para microrganismos
Um meio de cultura para microrganismos é uma mistura de substâncias que promove o crescimento e a diferenciação de microrganismos. Os meios de cultura contêm nutrientes, fontes de energia, fatores de promoção do crescimento, minerais, metais, sais tamponantes e agentes gelificantes (para meios sólidos). As formulações complexas dos nossos meios de cultura garantem resultados de testes microbiológicos precisos, reprodutíveis e repetíveis. Os meios de cultura seguem sendo o padrão-ouro no setor farmacêutico e de bebidas e alimentos para contar e detectar microrganismos. Os meios de cultura para microrganismos podem ser preparados na forma líquida (caldo), sólida (placas de ágar) ou meios semissólidos (“deeps”). Os meios sólidos e semissólidos contêm um agente solidificante, como ágar ou gelatina.
Nosso portfólio inclui uma ampla variedade de meios de cultura desidratados em pós ou granulados. Nossa tecnologia de granulação oferece máxima praticidade e segurança, além de atender aos mais rigorosos padrões de desempenho do setor. Os meios prontos para uso são produzidos em condições de produção padronizadas e resolvem inúmeros problemas dos laboratórios de microbiologia, onde muitas vezes há escassez de tempo, equipamentos e pessoal treinado. Oferecemos placas de ágar de 90 e 55 mm prontas para uso, frascos, tubos ou ampolas de 2 ml com meios líquidos, caldos e fluidos de enxágue para sua aplicação em testes microbianos.
Recursos de produtos relacionados
Artigo técnico: Culture Media for Compendial Methods
Artigo técnico: Growth Properties of Dehydrated ICR Settle Plates Used in Passive Air Monitoring
Brochura: Convenient Culture Media Solutions
Brochura: Mycoplasma Ready to Use Culture Media for Biopharmaceuticals
Ficha de informações: ICRICRplus Contact and Settle Plates
Artigo técnico: EN ISO 11133 e Água para preparo e testes de desempenho de meios de cultura para microrganismos
Ficha de informações: Sterility Testing Media and Rinse Fluids
Brochura: Dehydrated Culture Media
Panfleto: Granulated and Ready-to-Use Culture Media for Secure Media Fill Trials
Panfleto: Linden Grain Medium for Media Fill Simulations
Panfleto: Culture Media and Certified Reference Materials acc. ISO 11133
Brochura: Milliflex Oasis® Media Selection Guide
Products
Meios de cultura para teste de biocarga
O teste de biocarga é usado para determinar o número de microrganismos aeróbios viáveis em produtos finais ou matérias-primas que não foram esterilizados. Oferecemos meios de cultura desenvolvidos para organismos de crescimento lento, como R2A, meio digerido de caseína-soja, como ágar tríptico de soja (TSA) e dextrose de Sabouraud (SDA) para teste de biocarga. Meios de cultura especializados estão disponíveis para a detecção de microrganismos aeróbios específicos. Placas com meios de cultura sólidos padrão (90 mm), meios líquidos em diversos frascos e tubos para culturas de enriquecimento e tampões NaCl-peptona também estão disponíveis para teste de biocarga.
Meios de cultura para monitoramento ambiental
O monitoramento de superfícies e de pessoal são ferramentas críticas para manter as fábricas limpas e minimizar o risco de contaminação. Explore nossas placas de contato, lâminas de contato e swabs fáceis de usar para ajudar a monitorar a eficiência dessas medidas.
Oferecemos meios de cultura para monitoramento ativo do ar, como placas de contato e sedimentação e tiras de ágar, que são utilizadas com o respectivo sistema de monitoramento do ar. Uma grande variedade de formulações de placa de sedimentação permite o monitoramento passivo contínuo em pontos críticos durante a produção. Para as classes críticas de sala limpa com produção estéril, fornecemos swabs ICR, placas de sedimentação e contato embaladas em bolsas triplas e irradiadas com radiação gama.
Meios de cultura para testes de enchimento com meio
Um teste de enchimento com meio (também conhecido como “simulação de processo”) é um teste microbiológico crítico, realizado para avaliar o desempenho de um processo de fabricação asséptico, substituindo o produto farmacêutico ou bebida por um meio de cultura estéril. Os meios de cultura prontos para uso em testes de enchimento com meio no setor farmacêutico incluem caldo tríptico de soja (TSB) e caldo de peptona vegetal (VPB). Esses caldos líquidos são estéreis e fornecidos em bolsas de 10 l. Bolsas personalizadas estão disponíveis mediante solicitação. Nossos meios de cultura granulados foram cuidadosamente formulados para assegurar que os fabricantes farmacêuticos consigam realizar testes de enchimento com meio de forma eficiente e com riscos mínimos. Além dos meios RTU, também estão disponíveis TSB padrão e TSB de origem não animal. Nossos meios granulados são irradiados e embalados em bolsas triplas para maximizar a segurança durante os testes de enchimento com meio. Para os testes de enchimento com meio para envase de bebidas e instalações de trituradores de gelo, use nosso meio Linden Grain granulado.
Meios de cultura para teste de micoplasma
A contaminação por micoplasma é um problema comum e recorrente em diversos sistemas de cultura celular. Esses microrganismos, que pertencem à classe Mollicutes, são relativamente pequenos (0,2-0,3 µm), não têm parede celular e, assim, não são suscetíveis à penicilina ou outros antibióticos que atuam sobre essa estrutura. Isso permite que eles cresçam muito em meios de cultura sem exibir os sinais típicos de contaminação bacteriana, como turbidez. Assim, é importante fazer testes de micoplasma em vários pontos do processo de fabricação. Oferecemos um portfólio completo de meios de cultura líquidos e sólidos prontos para uso, que são necessários para detectar micoplasma segundo a Farmacopeia Europeia 6.1 (2.6.7) e a USP 35 (63).
Meios de cultura para testes de patógenos, organismos deteriorantes e organismos indicadores
Os microrganismos em matérias-primas ou em produtos finais alimentícios ou bebidas podem causar deterioração do produto e doenças nos consumidores. Oferecemos uma ampla variedade de meios de cultura prontos para uso e desidratados para testes convencionais de patógenos, organismos deteriorantes e organismos indicadores. Meios de cultura para a etapa de enriquecimento podem ser disponibilizados sob demanda, com o simples toque de um botão, com o revolucionário sistema ReadyStream®, que prepara e dispensa meio preaquecido quando e onde for necessário. O meio de cultura é concentrado 10×, o que lhe permite dispensar até 100 l de meio com uma bolsa de 10 l.
Meios de cultura para testes de esterilidade
Testes de esterilidade são um requisito de teste essencial das BPF em microbiologia para confirmar que os produtos estejam isentos de microrganismos viáveis. Testes de esterilidade são vitais para dispositivos médicos, produtos farmacêuticos, formulações, materiais de tecidos e outros produtos que alegam ser estéreis ou isentos de microrganismos viáveis. Meios de cultura e líquidos de enxágue para testes de esterilidade são os componentes essenciais dos produtos Steritest™. Eles oferecem o mais alto nível de qualidade e confiança nos testes. O meio digerido de caseína-soja (caldo de soja Trypticase) é adequado para cultivar fungos e bactérias aeróbias. O meio de tioglicolato líquido (FTM) destina-se principalmente à detecção de bactérias anaeróbias. Porém, ele também possibilita a detecção de bactérias aeróbias. O meio de tioglicolato transparente tem as mesmas propriedades promotoras do crescimento que o FTM padrão, e essa formulação alternativa oferece transparência visual adicional em comparação com o FTM, que é um pouco turvo.
Aditivos e suplementos para meios de cultura
Muitos tipos de meios requerem suplementos ou aditivos como antibióticos, glicerol ou Tergitol™ para assegurar o crescimento ideal dos microrganismos. Explore nosso portfólio para encontrar o melhor suplemento para as suas necessidades.