Chuyển đến phần Nội dung
Merck
EHU007571
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LRRC4C
Đăng nhậpđể Xem giá theo tổ chức & hợp đồng
About This Item
UNSPSC Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTTCCATCTGGATGTTGCTGTGATCAGTCTGAAATACAACTGTTTGAATTCCAGAAGGACCAACACCAGATAAATTATGAATGTTGAACAAGATGACCTTACATCCACAGCAGATAATGATAGGTCCTAGGTTTAACAGGGCCCTATTTGACCCCCTGCTTGTGGTGCTGCTGGCTCTTCAACTTCTTGTGGTGGCTGGTCTGGTGCGGGCTCAGACCTGCCCTTCTGTGTGCTCCTGCAGCAACCAGTTCAGCAAGGTGATTTGTGTTCGGAAAAACCTGCGTGAGGTTCCGGATGGCATCTCCACCAACACACGGCTGCTGAACCTCCATGAGAACCAAATCCAGATCATCAAAGTGAACAGCTTCAAGCACTTGAGACACTTGGAAATCCTACAGTTGAGTAGGAACCATATCAGAACCATTGAAATTGGGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lớp lưu trữ
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Giấy tờ section.
Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ khách hàng
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu