Merck
EMU018941
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mfsd7c
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
About This Item
UNSPSC Code:
41105324
NACRES:
NA.51
ให้เราช่วยเหลือ
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CATTGCAGGAATGTTTGGTGCTATGATCTCAGGCATCTGGCTGGATAAATCCAAAACCTACAAGGAGACAACCCTGGTAGTGTATATCATGACTCTGGTGGGCATGGTGGTATACACATTCACCTTGAACCTGAACCATTTGTGGGTAGTATTCATCACTGCTGGCACACTGGGCTTCTTCATGACTGGCTATCTGCCCCTGGGGTTTGAGTTTGCTGTGGAGCTCACATACCCAGAATCTGAAGGCGTGTCATCTGGCCTCCTCAACGTGTCGGCACAGGTATTTGGGATCGTTTTCACCATCTCTCAAGGCCAGATTATTGACAACCATGGAACCATGTTTGGGAACATCTTCCTGTGTGTGTTCCTTGCCCTTGGATCAGCTCTAACAGCTTTCATTAAGTCAGATCTTCGGAGACAGAGGGCAAACAAGGATG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our เอกสาร section.
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค