Plasmid DNA Vaccines Manufacturing
Plasmid DNA Vaccines Process
Plasmid DNA (PDNA) เป็นส่วนประกอบสำคัญของการรักษาด้วยไวรัส โมเลกุลดีเอ็นเอแบบวงกลมเหล่านี้สามารถใช้เป็นยีนบำบัดเพื่อเขียนโค้ดสำหรับ capsid ไวรัสหรือเป็นวัคซีนเอง วัคซีนดีเอ็นเอได้รับการอนุมัติให้ใช้ในสัตว์และได้รับการพัฒนาต่อต้านไวรัส SARS-CoV 2 PDNA ยังใช้เป็นวัสดุเริ่มต้นสำหรับวัคซีน mRNA
การผลิต PDNA มีความท้าทายหลายประการ การผลิตได้รับผลกระทบจากผลผลิตต่ำของการหมักจุลินทรีย์ นอกจากนี้กระบวนการทำให้บริสุทธิ์มีความซับซ้อนโดยข้อเท็จจริงที่ว่า lysate แบคทีเรียมีความหนืดสูงและมีสารปนเปื้อนที่มีคุณสมบัติคล้ายกับ PDNA ซึ่งนำไปสู่การแยกความละเอียดต่ำ ความท้าทายเหล่านี้สามารถเอาชนะได้ด้วยการใช้แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีการใช้งานครั้งเดียวขั้นสูง
Featured Categories
เพิ่มความปลอดภัยของ biopharma และการปฏิบัติตามโซลูชันการยับยั้งไวรัสของเรารวมถึงการพาสเจอร์ไรซ์และการรักษาค่า pH ต่ำ
ตระกูล Mobius ® Bioreactor ประกอบด้วยเครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ (ขนาด 2 มล. และ 3 ลิตร) เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้ครั้งเดียวทางคลินิกและเชิงพาณิชย์ (ขนาด 50 – 2,000 ลิตร) ที่ช่วยให้สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ได้ตั้งแต่การพัฒนากระบวนการในช่วงแรกจนถึงการผลิตแบบแบทช์เชิงพาณิชย์
สำรวจ โซลูชันการผสมแบบใช้ครั้งเดียวของ Mobius ® สำหรับการผสมส่วนผสมยาและการเตรียมสารละลายในกระบวนการ
เร่งเวลาในการเข้ารับการรักษาทางคลินิกพร้อมกับเพิ่มผลผลิตต้นทาง
PDNA นำเสนอความท้าทายหลายอย่างที่สามารถเอาชนะได้ด้วยเทคโนโลยีการใช้งานครั้งเดียวขั้นสูงสำหรับการเก็บเกี่ยวเซลล์และการชี้แจง เครื่องปั่นเหวี่ยงหรือเครื่องกรองขนาดเล็ก TFF (MF-TFF) ใช้ในการกำจัดน้ำซุปหมักที่ใช้แล้วในขณะที่ตัวกรองความลึกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในสภาวะที่หลากหลายสำหรับการชี้แจง
บรรลุเป้าหมายผลผลิตและประสิทธิภาพด้วยการกำจัดสิ่งเจือปนที่แข็งแกร่ง
การแลกเปลี่ยนไอออน (AEX) ได้แสดงให้เห็นถึงการกวาดล้างที่แข็งแกร่งของโปรตีน, RNA, gDNA และ endotoxin ในทางกลับกันไอโซฟอร์ม plasmid เป็นสิ่งที่ท้าทายมากในการแยกด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน ในกรณีนี้ HIC สามารถใช้งานได้และวางไว้อย่างดีตาม AEX เนื่องจากสระเกลือสูง
เพิ่มการกู้คืนแบบดาวน์สตรีม
การทำให้บริสุทธิ์ของ PDNA มีความซับซ้อนซึ่งต้องใช้ TFF และ chromatography ร่วมกัน TFF สามารถวางไว้ระหว่างขั้นตอนการชี้แจงและ chromatography ซึ่งสิ่งสกปรกที่เหลือสามารถล้างผ่านการกรองและ PDNA เข้มข้นสำหรับ chromatography ทั้งเรซินและเยื่อสามารถใช้สำหรับการทำให้บริสุทธิ์โครมาโตกราฟี เรซินมีการติดตั้งที่ยืดหยุ่นและการเลือกที่ดีในขณะที่เมมเบรนมีความสามารถในการยึดเกาะและอัตราการไหลสูง
ตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ป่วย
เมื่อทำความสะอาดและผสมแล้ว PDNA จะต้องผ่านการกรองเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ในขณะที่ขั้นตอนนี้อาจดูเหมือนจะเป็นการดำเนินการที่ค่อนข้างง่ายการกรอง PDNA อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจาก plasmids ขนาดใหญ่ความหนืดสูงของสารละลายและการเก็บรักษาแบคทีเรียสำหรับสูตรเสริม พารามิเตอร์กระบวนการจำนวนมากจะต้องได้รับการพิจารณาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองเกรดฆ่าเชื้อรวมถึงความเข้มข้นของเกลือขนาด plastmid, ความบริสุทธิ์และความเข้มข้นของ plasmid.
กำลังมองหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ?
ไปที่ไลบรารีเอกสารของเรา เพื่อดูเอกสารข้อมูลใบรับรองและเอกสารทางเทคนิค
การอธิบาย
บรรลุประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งชี้แจงเพื่อเพิ่มความสำเร็จของการดำเนินงานการทำให้บริสุทธิ์ปลายน้ำของคุณโดยการลดระดับของสิ่งสกปรกและอนุภาค
ดาวน์สตรีม - การกรองแบบสัมผัส
บรรลุเป้าหมายผลผลิตประสิทธิภาพและการกู้คืน PDNA ในขณะที่มั่นใจได้ว่าการกำจัดสิ่งเจือปนที่แข็งแกร่ง
อาหารเลี้ยงเซลล์ชนิดเหลวสำหรับกระบวนการทางชีวภาพและบัฟเฟอร์
เรานำเสนอความสามารถในการกรองของเหลวที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรมจัดหาสื่อวัฒนธรรมเซลล์พร้อมใช้งานบัฟเฟอร์ผลิตภัณฑ์ CIP และ SIP จากโรงงาน GMP ทั่วโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต biopharma ของคุณ
Downstream Chromatography
จัดการและเอาชนะความท้าทายในการทำให้บริสุทธิ์ของสี PDNA ในกระบวนการดาวน์สตรีมของคุณเพื่อให้ได้ผลผลิตประสิทธิภาพและความเร็วที่มากขึ้น
Formulation, Sterile Filtration & Fill-Finish
มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยกระบวนการกรองที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่เชื่อถือได้และทนทาน
ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และเทคโนโลยี PAT
เทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ (PAT) และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์สามารถนำมาใช้ในการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิตวัคซีนหน่วยย่อยโปรตีนโดยการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการแบบอินไลน์และแบบเรียลไทม์
บริการผลิตภัณฑ์
เรามีบริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่งานของคุณต้องการตั้งแต่การติดตั้งระบบและอุปกรณ์คุณสมบัติของระบบบริการตรวจสอบแผนการบำรุงรักษาและบริการการฝึกอบรมและบริการเฉพาะทาง
บทความที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาบทความและโปรโตคอลเพิ่มเติม
How Can We Help
ในกรณีที่มีคำถามใดๆโปรดส่ง คำขอการสนับสนุนลูกค้า
หรือพูดคุยกับทีมบริการลูกค้าของเรา:
ส่งอีเมลไป