Merck
Strona głównaStężenie białka i wymiana buforuSzybkie zatężanie przeciwciał za pomocą filtrów odśrodkowych Amicon® Ultra
Szybkie zatężanie przeciwciał za pomocą filtrów odśrodkowych Amicon® Ultra
Wprowadzenie
Protokoły oczyszczania immunoglobulin zazwyczaj obejmują wiązanie powinowactwa do podłoża chromatograficznego z białkiem A lub G, przemywanie niezwiązanych białek i elucję buforem o niskim pH. Uzyskane w ten sposób oczyszczone przeciwciała są często zbyt rozcieńczone do dalszych badań lub długotrwałego przechowywania. Dializa jest często konieczna do zagęszczenia przeciwciała i/lub wymiany buforu na taki, który zachowuje aktywność białka. Ultrafiltracja pozwala osiągnąć ten sam wynik szybciej, z odzyskiem do 99% immunoglobulin i jednoetapowym usuwaniem soli (patrz protokół zagęszczania, odsalania i wymiany buforu).
Metoda i wyniki
Oczyszczanie i zatężanie króliczych IgG za pomocą Prosep® A i Prosep® G Montage® Antibody Purification Kits i filtrów odśrodkowych Amicon® Ultra-15 mL.
A. Oczyszczanie IgG przy użyciu zestawów Montage®
  1. Wyrównać Prosep® A lub Prosep® G z 10 mL buforu wiążącego i wirować przez 5 min przy 500 xg
  2. Wstępnie oczyścić próbkę surowicy przepuszczając ją przez 0.22 µm filtr Steriflip® GP.
  3. Rozcieńczyć próbkę 1:1 buforem wiążącym A i odwirować urządzenie przy 100-150 x g przez 20 min.
  4. Przepłukać kolumnę wirówkową 20 ml buforu wiążącego A w celu usunięcia niezwiązanych zanieczyszczeń przez wirowanie kolumny przez 5 min przy 500 x g.
  5. Elutować próbki przez dodanie 10 ml buforu elucyjnego B2 do świeżej probówki wirówkowej zawierającej 1,3 ml buforu neutralizującego.3 ml buforu neutralizującego.
  6. Pomiar całkowitego stężenia białka w próbce przy użyciu odpowiedniej metody zatężania, takiej jak absorbancja UV przy 280 nm.
B. Stężenie IgG przy użyciu urządzeń Amicon® Ultra-15 30kDa MWCO
    .
  1. Dodaj zneutralizowaną eluowaną frakcję do Amicon® Ultra 15 mL 30 kDa MWCO device.
  2. Wirować przez 10 do 20 minut z prędkością 4000 x g w wirniku kubełkowym lub 5000 x g w wirniku o stałym kącie, aż próbka osiągnie pożądane stężenie.
.
Stężenie króliczych IgG za pomocą urządzeń Amicon Ultra-15. IgG zostały oczyszczone przy użyciu zestawów do oczyszczania przeciwciał Montage PRSEP-A lub PROSEP-G. Linie pokazują zmniejszenie objętości IgG, podczas gdy słupki pokazują proporcjonalny wzrost stężenia IgG po 20 minutach wirowania.
Rysunek 1.Stężenie króliczych IgG za pomocą urządzeń Amicon Ultra-15. IgG zostały oczyszczone przy użyciu zestawów do oczyszczania przeciwciał Montage PRSEP-A lub PROSEP-G. Linie pokazują zmniejszenie objętości IgG, podczas gdy słupki pokazują proporcjonalny wzrost stężenia IgG po 20 minutach wirowania.
Żel SD-PAGE oczyszczonej króliczej IgG przed i po zatężeniu za pomocą urządzeń Amicon Ultra-15.
Rysunek 2.Żel SD-PAGE oczyszczonej króliczej IgG przed i po zatężeniu za pomocą urządzeń Amicon Ultra-15.