Spektrometr podczerwieni Direct Detect® do ilościowego oznaczania białek całkowitych
Jak wykorzystać spektroskopię w podczerwieni do konsekwentnego pomiaru całkowitego stężenia białka (z jednego eksperymentu do drugiego) i bez znajomości sekwencji mierzonego białka
Dokładny i konsekwentny pomiar całkowitego stężenia białka w próbce może generować bardziej wiarygodne testy immunologiczne, bardziej pouczające Western bloty lizatów i usprawnioną optymalizację oczyszczania białek. Spektroskopia w podczerwieni jest od dawna akceptowaną metodą dokładnej kwantyfikacji białek; jednak tradycyjnie technologia ta wymagała znacznej wiedzy w zakresie spektroskopii i dużych instrumentów.
System Direct Detect sprawił, że spektroskopia w podczerwieni stała się dostępna dla każdego laboratorium białkowego, przynosząc korzyści badaczom wykonującym kilka procedur kwantyfikacji białek tygodniowo, a zwłaszcza badaczom, którzy są niezadowoleni z innych metod kwantyfikacji (takich jak spektroskopia UV-Vis oraz testy Bradford, BCA i Lowry).
Metoda bezpośredniego wykrywania
Po wygenerowaniu jednorazowej krzywej wzorcowej, która jest przechowywana w urządzeniu, wystarczy umieścić 2 μL próbki i triplikatu oraz ślepej próby na wolnej od testów karcie membranowej i włożyć ją do spektrometru. System zgłasza średnie stężenie białka z 3 plamek i wyświetla widmo IR próbki.
Korzyści płynące z zastosowania spektrometru Direct Detect
- Dzięki pomiarowi wiązań amidowych w łańcuchach białkowych, system dokładnie określa nieodłączny składnik każdego białka bez polegania na składzie aminokwasowym, właściwościach wiązania barwnika lub potencjale redukcji i utleniania (redoks).
- Wymagana minimalna nauka, może być używana bez doświadczenia w IR
- Minimalne lub zerowe przygotowanie próbki
- Oszczędza cenne próbki - wymaga tylko 2 μL na pojedynczą analizę
- Nie wymaga analizy (analiza oparta na składzie chemicznym)
- System przechowuje i ponownie wykorzystuje krzywe wzorcowe
- Generacja nowej krzywej kalibracyjnej zajmuje około 30 minut
Video. Spektrometr podczerwieni z bezpośrednim wykrywaniem pomaga jednemu klientowi w ilościowym określeniu całkowitego białka
przy jednoczesnym oszczędzaniu próbki
Rysunek 1.Pomiar stężenia białka bez zakłóceń ze strony SDS, dzięki nienakładającym się sygnałom IR w spektrometrze Direct Detect.
Cechy spektrometru Direct Detect
Spektrometr podczerwieni:
- Spektrometr podczerwieni z transformatą Fouriera (FT-IR)
- Kompaktowe wymiary (11 cali x 8 cali; 30 cm x 22 cm)
- Zakres analizy 500 - 6000 cm-1
- Działa w trybie transmisyjnym analizując wysuszoną próbkę
- Wentylator wbudowany w komorę próbki pomaga wysuszyć próbkę
- Wewnętrzny czujnik wilgotności kontroluje warunki analizy
- Intuicyjne oprogramowanie do testów i analizy
Karta próbki bez testów:
- Jednorazowy, 4-pozycyjny nośnik próbki
- Łatwa, jednoetapowa aplikacja próbki
- Niezawodne przechowywanie próbki
- Spójna prezentacja próbki w centrum plamki do przesłuchania przez wiązkę MIR
- Bezpośrednia analiza (nie wymaga reakcji ani modyfikacji chemicznej)