Ilościowe oznaczanie białek
Oznaczanie ilościowe białek i testy białkowe mają kluczowe znaczenie dla dokładnego określenia stężenia białka w próbce. Istnieje wiele metod kwantyfikacji białek, w tym testy absorbancji UV, testy oparte na odczynnikach i technologie immunologiczne. Każda z tych technologii kwantyfikacji białek ma unikalne zalety, a przydatność testu zależy od rodzaju próbki i/lub objętości dostępnej do analizy. Na przykład, niektóre testy oparte na barwnikach mogą kolidować z substancjami chemicznymi znajdującymi się w preparatach buforowych, a alternatywny test może być bardziej odpowiedni. Naukowcy muszą wziąć pod uwagę ograniczenia każdego testu, aby określić, który jest najlepszą opcją dla ich próbki.
Testy absorbancji UV
Użycie absorbancji ultrafioletowej (UV) do pomiaru stężenia białka jest stosunkowo prostym testem ilościowym białka. Aminokwasy z aromatycznymi łańcuchami bocznymi (tryptofan, tyrozyna itp.) zapewniają białkom charakterystyczną absorbancję UV przy 280 nm. Ponieważ te aminokwasy absorbują światło UV przy 280 nm, absorbancję przy tej konkretnej długości fali można uzyskać za pomocą spektrofotometru i wykorzystać do oszacowania stężenia białka w próbkach. Ten stosunkowo szybki test jest często stosowany w laboratoriach, a metoda Warburga-Christiana jest zwykle wykonywana w celu oszacowania stężenia białka. Jednak wykorzystanie absorbancji UV do oznaczania stężenia białka może charakteryzować się dużą zmiennością, ponieważ składniki niebiałkowe w próbce mogą zakłócać pomiary absorbancji. Dodatkowo, mieszaniny z różnymi białkami w próbce mogą powodować różne odczyty absorbancji ze względu na różnicę w składzie aminokwasów.
Testy oparte na odczynnikach
Testy oparte na odczynnikach przezwyciężają problemy związane z kompatybilnością, które obserwuje się w przypadku metod absorbancji UV. Przykłady testów opartych na odczynnikach do ilościowego oznaczania białek obejmują te, które wykorzystują metody kolorymetryczne, takie jak kwas bicinchoninowy (BCA), Lowry i testy Bradforda. Metoda metoda BCA i metoda Lowry'ego obejmują tworzenie kompleksu miedź-białko. Są to czułe testy i są mniej zmienne niż test Bradforda. Jednak test Bradforda jest szybki, łatwy do wykonania i jest kompatybilny z niektórymi czynnikami redukującymi, w przeciwieństwie do testów BCA i Lowry'ego.
Testy immunologiczne
Niektóre testy mogą nie być w stanie zapewnić dokładnego oznaczenia ilościowego białek, jeśli w próbce znajduje się wiele białek lub ich ilości są poniżej progu wykrywalności. Potężne technologie testów immunologicznych, wykorzystujące różne metody wykrywania, zapewniają alternatywną metodę precyzyjnego oznaczania ilościowego białek z różnych rodzajów próbek. Na przykład, testy multipleksowe pozwalają badaczom na ilościowe oznaczanie wielu białek w próbce jednocześnie. Ponadto technologia zliczania pojedynczych cząsteczek może mierzyć femtogramowe poziomy białek, aby pomóc w identyfikacji i kwantyfikacji białek o niskim poziomie w małych próbkach. Zastosowania badawcze wykorzystujące te technologie obejmują pomiar biomarkerów w zdrowych tkankach lub tych związanych z postępem choroby w celu lepszego zrozumienia niektórych stanów chorobowych.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Dowiedz się więcej o spektrometrii mas lub MS, w tym o tym, czym jest, do czego służy i jak działa.
- To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
- Dostępne są produkty do tradycyjnych i alternatywnych technik kwantyfikacji białek, w tym BCA, Bradford, Lowry i innych.
- Dowiedz się, w jaki sposób kwantyfikacja białka całkowitego za pomocą spektrometru podczerwieni może być dokładniejszą i bardziej uniwersalną alternatywą dla metod Bradforda, BCA lub UV.
- Tabela rozwiązywania problemów dla wyników 2D DIGE zawiera listę problemów, przyczyn i metod zapobiegania dla przyszłych eksperymentów.
- Zobacz wszystkie (30)
Powiązane protokoły
- Standardowa procedura ilościowego oznaczania stężenia białka całkowitego w roztworze metodą BCA.
- To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
- 2-D Quant Kit from Cytiva is designed to accurately determine protein concentrations in samples for electrophoresis.
- Assay protocol for the colorimetric/fluorometric detection of L-Amino Acids in biological samples using the L-Amino Acid assay kit
- Zobacz wszystkie (18)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com