Merck
Analiza octanu witaminy E w roztworze do wapowania
Bruce Herzig, Katherine Stenerson
Wprowadzenie
Uraz płuc związany ze stosowaniem e-papierosów lub vapingu, znany jako "EVALI", to czasami śmiertelny stan, który przyciągnął uwagę opinii publicznej po gwałtownym wzroście liczby przypadków na przełomie sierpnia i września 2019 roku. EVALI powiązano ze stosowaniem nieformalnie produkowanych e-papierosów pochodzących z konopi indyjskich i produktów do wapowania zawierających octan witaminy E (octan tokoferolu), który został dodany jako środek zagęszczający. 1,2 Obecny w żywności, suplementach diety lub preparatach do stosowania miejscowego, takich jak kremy i płyny, octan witaminy E nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Nie jest jednak zalecany do stosowania w produktach do waporyzacji, zgodnie z oświadczeniem CDC.2 Prawidłowe testowanie octanu witaminy E w tych produktach wymaga zastosowania metody, która selektywnie wykryje ten związek wolny od innych składników matrycy w roztworze do waporyzacji, takich jak kannabinoidy i ewentualnie izomery witaminy E (tokoferolu). Niniejsza aplikacja demonstruje separację HPLC i oznaczanie ilościowe octanu witaminy E z dostępnego na rynku produktu vape poprzez rozcieńczenie próbki, a następnie analizę HPLC z bezpośrednim wtryskiem. Na potrzeby tej aplikacji sok nikotynowy został wzbogacony octanem witaminy E, delta-8 i delta-9-tetrahydrokannabinolem (Δ-8-THC, Δ-9-THC) oraz kannabidiolem (CBD). Zostało to zrobione w celu wykazania przydatności metody do analizy octanu witaminy E w rzeczywistych produktach vape zawierających THC lub CBD oraz w celu zbadania możliwości przeprowadzenia jednoczesnej analizy każdego z tych związków w tym samym przebiegu.
Warunki eksperymentalne
Końcowe warunki zastosowanej metody HPLC wymieniono w Tabeli 1. Próbki przygotowano przez rozcieńczenie 1 g roztworu nikotyny do waporyzacji w 20 ml wody. Próbki z domieszką (50 µg/ml) przygotowano przez dodanie octanu witaminy E do rozcieńczonego roztworu do waporyzacji. Próbki te oznaczono ilościowo względem 5-punktowej krzywej kalibracyjnej (5-200 µg/ml) octanu witaminy E w metanolu.
Wyniki i dyskusja
Oprócz analizy octanu witaminy E, kolejnym celem metody była jednoczesna analiza THC i CBD w tym samym przebiegu HPLC oraz oddzielenie od izomerów witaminy E (α, γ i δ - tokoferoli). Rozcieńczony roztwór nikotyny do wapowania został wzbogacony tymi związkami i oceniony na dwóch różnych kolumnach HPLC: Ascentis® Express C18 i Ascentis® Express C30, przy użyciu warunków gradientu zoptymalizowanych dla każdej kolumny. Kolumny Ascentis® Express są oparte na technologii Fused-Core® i zostały wybrane do tej pracy ze względu na ich zdolność do zapewnienia wysokiej wydajności i rozdzielczości zarówno w UHPLC, jak i standardowych systemach HPLC. Podczas gdy C18 jest popularną fazą chemiczną do analizy konopi indyjskich, kolumna C30 zapewniła nieco lepszą rozdzielczość Δ-8 / Δ-9 THC i ogólnie krótszy czas pracy (Rysunek 1). Wykazano, że chemia C30 wykazuje selektywność dla strukturalnie powiązanych izomerów, a w opisanych warunkach gradientu zapewnia częściową rozdzielczość δ/α-tokoferolu. W warunkach izokratycznych ze 100% metanolem, te izomery witaminy E mogą być rozdzielone w linii podstawowej (dane nie pokazane), umożliwiając dokładne oznaczenie ilościowe tych związków, jeśli jest to pożądane.
Porównanie chromatogramów zawierającego nikotynę roztworu do waporyzacji analizowanego na kolumnach Ascentis<sup>®</sup> Express C18 i Ascentis<sup>®</sup> Express C30
Peak IDs
  1. Kannabidiol (CBD)
  2. Delta-9-Tetrahydrokannabinol (Δ-9-THC)
  3. Delta-8-Tetrahydrokannabinol (Δ-8-THC)
  4. γ-Tokoferol
  5. δ-Tokoferol
  6. α-Tokoferol
  7. Octan tokoferolu (octan witaminy E)
Porównanie chromatogramów zawierającego nikotynę roztworu do waporyzacji analizowanego na kolumnach Ascentis<sup>®</sup> Express C18 i Ascentis<sup>®</sup> Express C30
Rysunek 1.Porównanie roztworu do waporyzacji zawierającego nikotynę analizowanego na kolumnach Ascentis® Express C18 i Ascentis® Express C30
Rysunek 2 przedstawia analizę roztworu do wapowania bez domieszki nikotyny w porównaniu do roztworu z domieszką octanu witaminy E, Δ-9-THC i CBD. W próbce bez domieszki nie wykryto octanu witaminy E. Dokładność próbek z domieszkami podsumowano w Tabeli 2. Dokładność pomiaru octanu witaminy E w próbkach wynosiła odpowiednio 91 i 101%. CBD i Δ-9-THC zostały dodane do drugiej próbki, a zmierzone wartości miały dokładność 91% i 95% w porównaniu do znanego poziomu 50 µg/ml.
Chromatogramy analizy HPLC roztworu do waporyzacji bez domieszki nikotyny w porównaniu do roztworu z domieszką octanu witaminy E, Δ-9-THC i CBD
Chromatogramy analizy HPLC roztworu do waporyzacji bez domieszki nikotyny w porównaniu do roztworu z domieszką octanu witaminy E, Δ-9-THC i CBD
Chromatogramy analizy HPLC roztworu do waporyzacji bez domieszki nikotyny w porównaniu do roztworu z domieszką octanu witaminy E, Δ-9-THC i CBD
Rysunek 2.Analiza HPLC roztworów nikotyny do waporyzacji bez domieszek i z domieszkami.
Wnioski
HPLC jest zalecaną metodą analizy octanu witaminy E w roztworze do wapowania. Jak wykazano tutaj, kolumna Ascentis® Express C30 może być używana do tego zastosowania, z możliwością jednoczesnej analizy kannabinoidów i ewentualnie izomerów witaminy E w jednej serii. Rozdzielczość Δ-9-THC, CBD i octanu witaminy E była wystarczająca od innych składników matrycy w roztworze do wapowania, aby umożliwić identyfikację i oznaczenie ilościowe.
Materiały
Loading
Referencje
1.
E-cigarette or Vaping Use-Associate Lung Injury (EVALI). [Internet].[cited 13 Mar 2022]. Available from: https://www.lung.org
2.
Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products. [Internet].[updated 24 Feb 2020; cited 13 Mar 2022]. Available from: https://www.cdc.gov