Przewodnik wyboru dla włókien Supelco SPME
Wskazówki dotyczące wyboru i typowe zastosowania
W SPME można adsorbować anality z próbki ciekłej, poprzez ekstrakcję zanurzeniową lub ekstrakcję w przestrzeni nadpowierzchniowej, lub z próbki stałej, poprzez ekstrakcję w przestrzeni nadpowierzchniowej, przy użyciu pokrytego polimerem włókna ze stopionej krzemionki. Anality są desorbowane z włókna poprzez odsłonięcie włókna w porcie wtryskowym GC lub w komorze desorpcji interfejsu SPME / HPLC.
Określ typ włókna, którego potrzebujesz, zgodnie z masą cząsteczkową i polarnością analitów.
- Niskie masy cząsteczkowe lub lotne związki zwykle wymagają włókna powlekanego polidimetylosiloksanem (PDMS) o grubości 100µM.
- Większe masy cząsteczkowe lub związki półlotne są skuteczniej ekstrahowane za pomocą włókna PDMS 30µM lub włókna PDMS 7µM.
- Aby wyekstrahować bardzo polarne anality z próbek polarnych, należy użyć włókna pokrytego poliakrylanem 85µM.
- Bardziej lotne anality polarne, takie jak alkohole lub aminy, są skuteczniej adsorbowane i szybciej uwalniane za pomocą włókna pokrytego polidimetylosiloksanem/diwinylobenzenem (PDMS/DVB) o grubości 65 µM.
- Włókno PDMS/DVB o grubości 60 µM jest włóknem ogólnego przeznaczenia do HPLC.
- Do analizy substancji lotnych na poziomie śladowym należy użyć włókna 75µM PDMS/karboksyen.
- Dla rozszerzonego zakresu analitów (C3-C20) należy użyć włókna 50/30 diwinylobenzen/karboksyen na PDMS.
Większość tych włókien jest kompatybilna z rozpuszczalnikami HPLC, ale włókna powlekane PDMS 100µM i 30µM nie mogą być używane z heksanem. Uchwyty na włókna SPME są dostępne w dwóch wersjach, jednej do użytku ręcznego i jednej do użytku z autosamplerami lub z naszym interfejsem SPME/HPLC. Obie wersje posiadają następujące cechy:
- Ręcznie mocowany zespół piasty igły do szybkiej wymiany włókien.
- Okienko w cylindrze, umożliwiające identyfikację włókna za pomocą piasty oznaczonej kolorem.
Ręczny uchwyt posiada regulowany wskaźnik igły, który kontroluje głębokość wprowadzenia włókna do fiolki z próbką lub portu wtrysku. Sprężyna cofa włókno do igły ochronnej, a mechanizm blokujący zabezpiecza włókno w pozycji odsłoniętej podczas ekstrakcji lub desorpcji.
Zautomatyzowany uchwyt jest podobny w konstrukcji do wersji ręcznej. Autosampler kontroluje ruch włókna, umożliwiając automatyczną ekstrakcję próbki. Zautomatyzowany uchwyt jest również wymagany do użycia z interfejsem SPME / HPLC.
Specjalny typ ręcznego uchwytu SPME, przenośny próbnik SPME, umożliwia koncentrację substancji organicznych z powietrza lub wody w terenie, a następnie przechowywanie ich do transportu do laboratorium.
Niektóre typowe zastosowania SPME to:
- Analizy środowiskowe próbek wody
- Analizy przestrzeni nadpowierzchniowej śladowych zanieczyszczeń w polimerach i próbkach stałych
- Analizy zapachu ppt
- Analizy zapachowe ppt
- Analizy smakowe produktów spożywczych
- Analizy kryminalistyczne próbek podpaleń/wybuchów
- Analizy toksykologiczne: alkohol we krwi lub narkotyki w moczu/surowicy
- Surfaktanty, inne zastosowania przemysłowe