Szybka separacja 18 WWA za pomocą urządzenia Ascentis® Express
Petra Lewits, Global Product Manager for HPLC Columns
Artykuł z Analytix Reporter - Wydanie 15
.Wprowadzenie
Pierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są toksycznymi związkami powszechnie występującymi w środowisku z powodu niepełnego spalania paliw, takich jak węgiel, smoła i ropa naftowa. Rakotwórczy, mutagenny i teratogenny charakter tych związków sprawia, że są one przedmiotem zainteresowania organizacji środowiskowych na całym świecie. W związku z tym istnieje wiele metod regulacyjnych dotyczących testowania WWA w próbkach środowiskowych, takich jak powietrze, gleba, woda, a także próbki żywności w celu ochrony zdrowia ludzkiego. W tej aplikacji demonstrujemy analizę separacji 16 + 2 standardowych związków WWA (Rysunek 1) wymienionych w metodach EPA 610 i 8310 na kolumnie AscentisR Express PAH.
Kolumna Ascentis® Express PAH to niekońcowa, trójfunkcyjna faza C18 z zastrzeżonym procesem produkcyjnym, zaprojektowana w oparciu o technologię powierzchniowo porowatych cząstek (SPP), aby zapewnić szybki i wydajny rozdział związków WWA. Analiza została zakończona z wartością rozdzielczości co najmniej 1,5 w czasie poniżej 5 minut dla metody EPA 610. Kolumna zapewnia lepszą czułość detekcji z detekcją fluorescencyjną w porównaniu do UV i kolumny z całkowicie porowatymi cząstkami (FPP) sub-2 μm.
Rysunek 1. 16 EPA 610 i 8310 + 2 struktury związków WWA
Doświadczalne
Poniżej przedstawiono rozdzielanie w czasie poniżej 5 minut dla 16 WWA w EPA 610 oraz 1-metylonaftalenu i 2-metylonaftalenu przy użyciu kolumny 5 cm x 4.6 mm (Tabela 1) & pokazano (Rysunek 2).
Rozdzielenie 18 PAHs: EPA 610 z detekcją UV
Rysunek 2.Separacja HPLC 18 WWA z detekcją UV (identyfikator piku patrz Tabela 2).
Rozdzielanie 18 PAHs: Detekcja UV i fluorescencji (FLD)
Dla porównania FLD z metodą UV, warunki chromatograficzne były takie same jak dla wyżej przedstawionej detekcji UV (Tabela 1), z wyjątkiem zmienionej objętości wtrysku 0,3 µL. Wybrane ustawienia FLD Ex: 260/ Em: 350/440/500.
Rysunek 3. Rozdzielenie 18 WWA z wykrywaniem fluorescencji i UV (identyfikator piku patrz Tabela 2).
FPP vs. SPP: Porównanie dla analizy WWA przy użyciu metody EPA 8310 + 2
Porównanie kolumny z cząsteczkami powierzchniowo porowatymi (SPP) Ascentis® Express PAH z kolumną z cząsteczkami w pełni porowatymi (FFP) na rynku, obie o wymiarach 5 cm x 4.6 mm I.D. w warunkach opisanych w Tabeli 3 przedstawiono na Rysunku 4.
Kolumna Ascentis® Express PAH przewyższa w pełni porowatą kolumnę (FPP) sub-2 μm w szybkiej, 5-minutowej separacji związków EPA metodą 8310 + 2, wykazując lepszą szybkość i rozdzielczość (Rysunek 4).
Rysunek 4.Porównanie kolumny Ascentis® Express PAH (zielona) i kolumny z cząstkami w pełni porowatymi (FPP) sub-2 μm (żółta) dla szybkiej, 5-minutowej separacji WWA metodą EPA 8310 + 2 (identyfikatory pików patrz Tabela 2).
Wysoko wydajna separacja 18 WWAs na kolumnie o średnicy wewnętrznej 3 mm. Kolumna
Kolumna o średnicy wewnętrznej 3 mm została użyta do separacji pokazanej na Rysunku 5 z warunkami opisanymi w Tabeli 4. Wymiar ten zapewnił większą przydatność LC-MS i wyższą czułość metody.
Rysunek 5.Szybka i czuła separacja 18 WWA na urządzeniu Ascentis® Express 90 Å PAH, 2,7 μm, 10 cm x 3,0 mm I.D (identyfikatory pików patrz Tabela 2).
Wnioski
Kolumna Ascentis® Express PAH zapewnia specyficzną dla metody, solidną i wysokowydajną separację 16 + 2 standardowych związków PAH o wartości rozdzielczości co najmniej 1,5 w czasie poniżej 5 minut dla EPA 8310. Wykorzystując detektor fluorescencyjny, czułość metody znacznie wzrasta w porównaniu z detekcją UV.
Kolumna Ascentis® Express PAH przewyższa w pełni porowatą kolumnę (FPP) sub-2 μm dla szybkiego, 5-minutowego rozdzielania metody EPA 8310+2, wykazując lepszą szybkość i rozdzielczość. Kolumna HPLC o średnicy wewnętrznej 3 mm umożliwia uzyskanie lepszych wyników, przydatność do LC-MS i oszczędność rozpuszczalników.
Powiązane produkty
Powiązane materiały referencyjne