Merck
Strona głównaOczyszczanie białekImmunoprecypitacja białek fuzyjnych FLAG przy użyciu żeli powinowactwa przeciwciał monoklonalnych
Immunoprecypitacja białek fuzyjnych FLAG przy użyciu żeli powinowactwa przeciwciał monoklonalnych
Immunoprecypitacja (IP) może być stosowana do wydajnej, wysokowydajnej izolacji i oczyszczania białek połączonych ze znacznikiem peptydowym FLAG®. IP przeprowadza się za pomocą żelu powinowactwa ANTI-FLAG® M2, który jest wysoce specyficznym przeciwciałem monoklonalnym związanym kowalencyjnie z żywicą agarozową. Żywica powinowactwa pozwala na skuteczne wiązanie białek znakowanych FLAG® bez potrzeby wstępnych etapów i kalibracji. Immunoprecypitowane białka fuzyjne znakowane FLAG® mogą być skutecznie wymywane z żywicy w warunkach kwaśnych lub poprzez konkurencję z peptydem FLAG®. Immunoprecypitowane białka można następnie analizować pod kątem ich wielkości, modyfikacji potranslacyjnych i interakcji w żelu podczas elektroforezy, a także za pomocą testów aktywności.
Co to jest znacznik peptydowy FLAG i jak jest używany do izolowania i oczyszczania białek?
Peptydy FLAG® są peptydami znacznikowymi stosowanymi do wykrywania i oczyszczania białek. Peptyd znacznikowy FLAG® składa się z ośmiu aminokwasów (DYKDDDDK), które maksymalizują immunogenność, dzięki czemu przeciwciała monoklonalne o wysokim powinowactwie hodowane przeciwko sekwencji FLAG® mogą być stosowane do wykrywania i izolowania białek zawierających peptyd FLAG®. Stosując technikę rekombinacji, peptydy znacznikowe FLAG® mogą być dodawane na N-końcu białka, C-końcu lub N-końcu poprzedzonym resztą metioniny (Met-FLAG®), a także w pozycjach wewnętrznych.br />
Przegląd techniczny immunoprecypitacji
Immunoprecypitacja składa się z następujących etapów i produktów pośrednich: liza komórek, wiązanie specyficznego antygenu z przeciwciałem, kompleks przeciwciało-antygen, precypitacja, płukanie precypitantem i dysocjacja antygenu z kompleksu immunologicznego.
technika ściągania molekularnego
Protokół immunoprecypitacji (IP) białek fuzyjnych FLAG przy użyciu żeli powinowactwa M2, które zawierają przeciwciało monoklonalne M2 związane kowalencyjnie z usieciowanymi 4% kulkami agarozowymi<
Użyj EZ view red anti-FLAG M2 affinity gel F2426 lub Anti-FLAG M2 affinity gel A2220.
Purification of Small Amounts of FLAG Fusion Proteins
Uwaga: Do procedury immunoprecypitacji zalecane są dwie reakcje kontrolne
  • Kontrola pozytywna (białko fuzyjne FLAG-BAP, podobnie jak amino-końcowa P7582, karboksykońcowy P7457 lub białko fuzyjne Met-FLAG-BAP P5975)
  • Kontrola negatywna (odczynnik ślepy bez białka)
a) Ostrożnie wymieszaj kulki żelu powinowactwa aż do całkowitego zawieszenia. Natychmiast pobrać 40 µL 50% zawiesiny (20 µL objętości upakowanego żelu) do probówki mikrowirówkowej o pojemności 1,5 ml za pomocą końcówki pipety z szerokim otworem lub odciąć 1 mm od końca zwykłej końcówki pipety.
b) Wash/equilibrate beads: Dodaj 500 µl TBS (50 mM Tris HCL, 150 mM NaCl, pH 7,4), wymieszaj i wiruj przez 30-60 sekund przy 5000-8 200 x g. Usuń supernatant, uważając, aby nie uszkodzić kulek.
c) Wash ponownie jak powyżej i umieść probówkę na lodzie, aż próbka będzie gotowa do dodania.  Uwaga: Gdy wiele próbek immunoprecypitacji jest przetwarzanych jednocześnie, połączoną ilość potrzebnej żywicy można przemyć razem. Każde płukanie należy wykonać za pomocą TBS o objętości co najmniej 20 razy większej niż całkowita objętość upakowanego żelu. Po przemyciu żywicę można podzielić na żądaną liczbę próbek.
d) Przygotowanie próbek:
  • Odwiruj lizat komórkowy (14 000 x g przez 10-15 min w temperaturze 2-4°C)
  • Oblicz potrzebną ilość lizatu. Objętość będzie zależeć od poziomu ekspresji białka fuzyjnego FLAG w transfekowanych komórkach.
e) Bind: Dodać 200-1000 µl lizatu komórkowego (w razie potrzeby doprowadzić końcową objętość do 1 ml przez dodanie buforu lizującego [50 mM Tris HCl, pH 7,4, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1% Triton X-100]). Uwaga: objętość lizatu będzie zależeć od poziomu ekspresji białka fuzyjnego FLAG w transfekowanych komórkach. Dla kontroli pozytywnej dodać 1 ml TBS i 4 µl 50 ng/µl białka fuzyjnego FLAG-BAP (około 200 ng). Dla kontroli negatywnej dodać 1 mL tylko buforu do lizy. Inkubować wszystkie próbki i kontrole z wytrząsaniem za pomocą wytrząsarki rolkowej lub wytrząsarki typu end-over-end przez około 1-2 godziny w temperaturze 2-8°C (etap wiązania można przedłużyć na noc, aby zapewnić maksymalne wiązanie).
f) Wirować probówkę przez 30 s-1 min przy 5000-8 200 x g. i odessać supernatant (przepływ). Przepływ można zachować, jeśli jest to pożądane.
g) Wash the beads: Dodać 500 µL TBS, worteksować i wirować przez 30 s-1 min przy 5000-8 200 x g. Usunąć supernatant
h) Powtórzyć płukanie jeszcze dwa razy.
i) Elucja próbki: Można wykonać trzy metody elucji, a wybór będzie zależał od charakterystyki znakowanego białka, a także dalszego zastosowania.
  1. Elucję białka fuzyjnego FLAG można osiągnąć w warunkach natywnych poprzez konkurencję z użyciem peptydu 3X FLAG (F4799). Ta metoda elucji jest najbardziej wydajna.
  2. Elucję można przeprowadzić w warunkach kwaśnych przy użyciu 0,1 M glicyny HCl, pH 3,5. Ta metoda elucji jest szybka i wydajna, ale wymaga natychmiastowej neutralizacji próbki.
  3. Elucję można osiągnąć za pomocą elektroforezy przy użyciu buforu do próbek SDS-PAGE. Jeśli ta metoda jest stosowana, kulki nie mogą być użyte ponownie, ponieważ SDS denaturuje przeciwciało M2.
Elucja z 3X peptydem FLAG (F4799)
i. Przygotowanie peptydu 3X FLAG:
  • Rozpuścić peptyd 3X FLAG w 0,5 M Tris HCL, pH 7.5 1 M NaCl at final concentration of 25 µg/µL
  • Dilute the stock solution 5-fold with diH20 to a final concentration of 5 µg/µL
  • Przygotować roztwór roboczy elucji o stężeniu 150 ng/µL, dodając 3 µL roztworu podstawowego o stężeniu 5 µg/µL do 100 µL TBS.
ii. Dodać 100 μL 3X roztworu roboczego do elucji FLAG do każdej próbki i inkubować przez 30 minut w temperaturze 2-8°C z delikatnym wytrząsaniem.
iii. Wirować przez 30 s-1 min przy 5000-8 200 x g. Przenieść supernatant do świeżej probówki. Należy uważać, aby nie przenieść żywicy.
1. Elucja w warunkach kwaśnych (0,1 M glicyna HCl pH -3,5) Procedura wykonywana w temperaturze pokojowej.
i. Dodać 100 µl 0,1 M glicyny HCl, pH 3,5, do każdej próbki
ii. Inkubować przez 5-10 minut z delikatnym wstrząsaniem
iii. Wirować żywicę przez 30 s-1 min z prędkością 5000-8200 x g
iv. Zneutralizować próbkę poprzez przeniesienie supernatantu do świeżych probówek zawierających 10 µL 0,5 M Tris HCl, pH 7,4, z 1,5 M NaCl
v.
2. Elucja buforem do próbek SDS-PAGE (62,5 mM Tris HCl, pH 6,8 z 2% SDS, 10% (v/v) glicerolem i 0.002% błękitu bromofenolowego. Procedura wykonywana w temperaturze pokojowej.
Uwaga: Aby zminimalizować denaturację przeciwciała, nie należy dodawać środka redukującego (DTT lub 2-merkaptoetanolu). Dodanie środków redukujących spowoduje dysocjację ciężkich i lekkich łańcuchów unieruchomionego przeciwciała M2 (pasma 25-50 kDa)
i. Dodać 20 µl 2-krotnego buforu do próbek do każdej próbki
ii. Gotować próbki przez 3 minuty
iii. Wirować przez 30 s - 1 min przy 5000-8200 x g
iv. Przenieść supernatant do świeżej probówki. Próbki są gotowe do załadowania na SDS-PAGE.
Immunoprecypitacja - podsumowanie
Rysunek 1.Podsumowanie opcji używanych do immunoprecypitacji w trybie wsadowym dla białek o niskiej liczebności