Merck
Strona głównaqPCRProtokół określania wydajności qPCR
Protokół określania wydajności qPCR
Optymalizacja warunków qPCR
Optymalizacja warunków qPCR jest ważna dla opracowania solidnego testu. Oznaką słabej optymalizacji jest brak odtwarzalności między powtórzeniami, a także nieefektywne i niewrażliwe testy. Dwa główne podejścia to optymalizacja stężenia starterów i/lub temperatur wyżarzania.
Po zoptymalizowaniu testu ważne jest, aby zweryfikować wydajność reakcji. Informacje te są ważne podczas raportowania i porównywania testów. W tym przykładowym protokole wydajność testu jest porównywana w szerokim i wąskim zakresie dynamicznym stężeń cDNA. W praktyce często wybiera się pojedynczy zakres do testowania w zależności od oczekiwanego zakresu celu w próbkach, więc podany protokół można dostosować do wymagań eksperymentu. W tym przykładzie wydajność jest obliczana przy użyciu zarówno 10-krotnych, jak i 2-krotnych serii rozcieńczeń. Krzywa standardowa powinna obejmować oczekiwany zakres ekspresji dla interesujących genów Należy zauważyć, że proporcjonalność wydajności cDNA w odniesieniu do wejściowego RNA jest liniowa podczas korzystania z zestawu ReadyScript® RT, więc ten eksperyment można dostosować do RT-qPCR, jeśli używa się tego systemu poprzez 1) rozcieńczenie RNA i przeprowadzenie reakcji RT, a następnie 2) przeprowadzenie qPCR na każdej z powstałych próbek cDNA (patrz Reverse Transcription dla przykładów).Nie zawsze jednak tak jest i nie dotyczy to wszystkich zestawów lub protokołów odwrotnej transkrypcji. Należy to zweryfikować przed dostosowaniem tego protokołu do alternatywnego zestawu 
Equipment
  • Quantitative PCR instrument
  • Kaptur z przepływem laminarnym do konfiguracji PCR (opcjonalnie)
Odczynniki
  • DNA do wykorzystania jako szablon krzywej standardowej (np.g., cDNA, gDNA lub szablon syntetyczny).
  • KiCqStart SYBR® Green ReadyMix™ (KCQS00/KCQS01/KCQS02/KCQS03
  • PCR grade water: Woda klasy PCR (W1754 lub W4502) jako 20 ml podwielokrotności; zamrozić; użyć świeżej podwielokrotności dla każdej reakcji.
  • Startery do przodu i do tyłu dla badanych genów (zapas 10 μM). 
Dostawy
Uwagi do tego protokołu
  • cDNA jest generowane przy użyciu losowego primingu lub metody oligo-dT (patrz Standardowy protokół odwrotnej transkrypcji (dwuetapowy)). Produkt RT jest rozcieńczany w celu przygotowania krzywych standardowych (jako przykłady podano 1:2 i 1:10). RNA można również rozcieńczyć i zsyntetyzować cDNA z każdego rozcieńczenia przy użyciu zestawu ReadyScript® lub zastosować jednoetapowe podejście RT-qPCR, rozcieńczając RNA i postępując zgodnie z jednoetapowym podejściem RT-qPCR w Protokół odwrotnej transkrypcji (jednoetapowy SYBR® Green I Dye Detection) oraz Protokół odwrotnej transkrypcji (jednoetapowe wykrywanie sondy). Alternatywnie, szablony DNA można zastąpić w taki sposób, aby oczekiwany zakres Cq mieścił się w zakresie od Cq 15 do Cq 38.
  • Każde stężenie seryjnych rozcieńczeń zostanie przeprowadzone jako zduplikowane reakcje.
Metoda
1.    Przygotuj mieszaninę wzorcową qPCR wystarczającą na 40 reakcji zgodnie z Tabelą 2. Pozwala to na uwzględnienie dodatkowych błędów pipetowania, ponieważ zostaną przeprowadzone 32 reakcje (Tabela 3).
2.    Rozcieńczyć DNA w serii 1:10 i 1:2 obejmującej 7 punktów rozcieńczenia dla każdej serii  (Tabela 3, Układ płytki do rozcieńczania DNA).
3.    Dodaj 5 μL odpowiedniego rozcieńczenia szablonu do określonych dołków (Tabela 3, Układ płytki do rozcieńczania DNA).
4.    Dodaj 15 μL mieszaniny wzorcowej do każdej studzienki (Tabela 3).
5.    Zakryj probówki lub uszczelnij płytkę i opatrz etykietą. (Upewnij się, że etykiety nie zasłaniają wzbudzenia/detekcji urządzenia
     ścieżki światła).
6.    Uruchom próbki zgodnie z poniższym dwuetapowym protokołem. Kroki 1-2 są powtarzane przez 40 cykli. Śledź
       amplifikację ze standardową analizą krzywej dysocjacji.
.
Uwaga: Użyj standardowego protokołu krzywej dysocjacji (zbieranie danych).