Trójliniowe różnicowanie multipotencjalnych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w osteocyty, adipocyty i chondrocyty
Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) to fibroblastoidalne multipotencjalne dorosłe komórki macierzyste o wysokiej zdolności do samoodnowy i różnicowania. Komórki te zostały wyizolowane z kilku ludzkich tkanek, w tym szpiku kostnego, tkanki tłuszczowej, macierzy pępowinowej, ścięgien, płuc i okostnej.1 Ostatnio wykazano, że MSC pochodzą z niszy okołonaczyniowej, ścisłej sieci obecnej w układzie naczyniowym całego ciała. Te komórki okołonaczyniowe nie posiadają markerów śródbłonkowych i hematopoetycznych, np. CD31, CD34 i CD45, ale wykazują ekspresję CD146, PDGFR beta i fosfatazy alkalicznej.2 Zgodnie ze stanowiskiem opublikowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Komórkowej (ISCT), MSC wyrażają markery powierzchniowe CD73, CD90 i CD105 i barwią się negatywnie na CD14 lub CD11b, CD34, CD45, CD79α lub CD19 i HLADR.3 Oprócz analizy markerów powierzchniowych, najbardziej powszechnym i niezawodnym sposobem identyfikacji populacji MSC jest weryfikacja ich multipotencji. MSC mogą różnicować się w adipocyty, osteoblasty, miocyty i chondrocyty in vivo i in vitro.1,4 Transdyferencjację MSC w komórki pochodzenia niemezenchymalnego, takie jak hepatocyty, neurony i komórki wysepek trzustkowych, zaobserwowano również in vitro, gdy zastosowano określone warunki hodowli i bodźce.1 Ukierunkowane różnicowanie MSC jest przeprowadzane in vitro przy użyciu odpowiednich pożywek do różnicowania, takich jak gotowe do użycia pożywki PromoCell MSC Differentiation Media (C-28016, C-28012, C-28014, C-28013, C-28015).
Czytaj więcej o
Rysunek 1. Różnicowanie in vitro ludzkich MSC.W odpowiednich warunkach hodowlanych multipotencjalne ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste mogą różnicować się w osteoblasty, adipocyty, chondrocyty, miocyty i neurony.
Protokół różnicowania osteogenezy
- Pokryć naczynie hodowlane.Pokryć 6-dołkową płytkę do hodowli tkankowej 10 μg/mL ludzkiej fibronektyny lub bydlęcej fibronektyny zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nakładanie mezenchymalnych komórek macierzystych.Umieść MSC w ilości 1x105 komórek na studzienkę na płytce do hodowli tkankowej pokrytej fibronektyną, używając MSC Growth Medium 2 (C-28009). Pracuj w dwóch egzemplarzach.
- Pozwól mezenchymalnym komórkom macierzystym rosnąć. Pozwól komórkom osiągnąć 80-90% konfluencji. Zajmie to 24-48 godzin.
- Idukuj mezenchymalne komórki macierzyste. Indukuj jedną z zduplikowanych próbek za pomocą MSC Osteogenic Differentiation Medium (C-28013). Użyj MSC Growth Medium 2 dla pozostałej studzienki jako kontroli negatywnej.
- Indukuj mezenchymalne komórki macierzyste. Inkubuj przez 12-14 dni. Zmieniaj pożywkę co trzeci dzień. Należy uważać, aby nie naruszyć monowarstwy komórek.
- Płukanie komórek. Po zakończeniu etapów różnicowania należy wyjąć komórki z inkubatora i ostrożnie odessać pożywkę. Delikatnie przemyj komórki buforem fosforanowym Dulbecco (PBS) bez Ca++/Mg++ (D8537).
- Utrwal komórki. Ostrożnie odessać PBS i dodać wystarczającą ilość roztworu utrwalającego Saccomanno, aby pokryć monowarstwę komórek. Po co najmniej 30 minutach delikatnie odessać roztwór utrwalający i przemyć komórki wodą destylowaną.
- Stain the cells.Bezpośrednio przed użyciem przepuścić wymaganą ilość roztworu barwiącego czerwieni Alizarin Red S (TMS008) przez filtr Millex PES 0,22 μm. Ostrożnie odessać wodę destylowaną i dodać wystarczającą ilość przefiltrowanego roztworu barwiącego Alizarin Red S, aby pokryć monowarstwę komórkową. Inkubować w temperaturze pokojowej w ciemności przez 10-15 minut. Monitorować postęp barwienia przez 10 minut i zatrzymać proces, gdy intensywność barwienia jest wystarczająca.
- Płukanie komórek. Ostrożnie odessać roztwór barwiący czerwieni alizarynowej S i czterokrotnie przemyć monowarstwę komórek 1 ml wody destylowanej. Ostrożnie odessać wodę destylowaną i dodać PBS.
- Analiza komórek Analizuj próbkę natychmiast, ponieważ barwnik może krwawić po dłuższym przechowywaniu bez osadzania. Niezróżnicowane MSC (bez zewnątrzkomórkowych złogów wapnia) są bezbarwne / lekko fioletowe, podczas gdy osteoblasty pochodzące z MSC (z zewnątrzkomórkowymi złogami wapnia) barwią się na jasno pomarańczowo-czerwono (Rysunek 1).
Rysunek 2.
Protokół różnicowania adipogenezy
- Pokryć naczynie hodowlane.Pokryć 6-dołkową płytkę do hodowli tkankowej fibronektyną ludzką o stężeniu 10 μg/mL lub fibronektyną bydlęcą zgodnie z instrukcją obsługi.
- Siej mezenchymalne komórki macierzyste.Na pokrytej fibronektyną 6-dołkowej płytce do hodowli tkankowej umieść 1 x 105 MSC na studzienkę przy użyciu MSC Growth Medium 2 (C-28009).
- Pozwól mezenchymalnym komórkom macierzystym rosnąć. Pozwól komórkom osiągnąć 80-90% konfluencji. Zajmie to 24-48 godzin.
- Indukuj mezenchymalne komórki macierzyste.Indukuj jedną z zduplikowanych próbek za pomocą MSC Adipogenic Differentiation Medium 2 (C-28016). Użyj MSC Growth Medium 2 dla pozostałej studzienki jako kontroli negatywnej.
- Różnicowanie indukowanych mezenchymalnych komórek macierzystych. Inkubować przez 12-14 dni. Zmieniaj pożywkę co trzeci dzień, uważając, aby nie naruszyć monowarstwy komórek.
- Płukanie komórek. Po zakończeniu etapów różnicowania wyjmij komórki z inkubatora i ostrożnie odessij pożywkę. Delikatnie przemyj komórki buforem fosforanowym Dulbecco (PBS) bez Ca++/Mg++ (D8537).
- Utwierdzić komórki. Ostrożnie odessać PBS (D8537) i dodać wystarczającą ilość Saccomanno Fixation Solution, aby pokryć monowarstwę komórek. Inkubować w temperaturze pokojowej przez co najmniej 30 minut.
- Umyć komórki. Ostrożnie odessać bufor utrwalający i przemyć monowarstwę komórek wodą destylowaną. Delikatnie odessać wodę i dodać wystarczającą ilość 60% izopropanolu do pokrycia monowarstwy komórek. Inkubować w temperaturze pokojowej przez 5 minut.
- Pokryć komórki.Ostrożnie odessać 60% izopropanol i dodać wystarczającą ilość roztworu barwiącego OilRedO (O1391), aby pokryć monowarstwę komórek. Inkubować w temperaturze pokojowej przez 10-15 min.
- Umyć komórki. Ostrożnie odessać roztwór barwiący i przemyć monowarstwę komórek kilka razy wodą destylowaną, aż woda będzie czysta. Osuszyć naczynie zawierające wybarwione komórki do góry dnem na ręczniku papierowym, aby usunąć jak najwięcej wody.
- Analiza komórek. Przykryć PBS i szybko przeanalizować wybarwione próbki, ponieważ barwnik ma tendencję do blaknięcia po dłuższej ekspozycji na światło. Wewnątrzkomórkowe pęcherzyki lipidowe w dojrzałych adipocytach będą zabarwione na jasnoczerwony kolor.
Rysunek 3. Barwienie olejem czerwonym O kropelek lipidów w adipocytach pochodzących z hMSC-BM.Akumulacja pęcherzyków lipidowych w adipocytach zróżnicowanych z hMSC-BM (ludzkie MSC pochodzące ze szpiku kostnego) przy użyciu PromoCell MSC Adipogenic Differentiation Medium 2. Zróżnicowana hodowla wykazuje rozległe wewnątrzkomórkowe tworzenie wakuoli lipidowych typowych dla dojrzałych adipocytów (po lewej: powiększenie 40x; po prawej: powiększenie 100x).
Protokół różnicowania chondrogenezy
- Przygotowanie pożywki kontroli negatywnej.Pożywką do kontroli negatywnej jest zmodyfikowana pożywka Dulbecco Eagle'a (DMEM, o niskiej zawartości glukozy) z 2 mM L-glutaminą i 10% płodową surowicą bydlęcą.
- Seed Mesenchymal Stem Cells. Umieść MSC w ilości 2 x 105 komórek na studzienkę w 96-dołkowej płytce do hodowli zawiesinowej Ubottom, używając pożywki kontroli negatywnej. Pracować w dwóch egzemplarzach.
- Tworzenie sferoidów MSC. Sferoidy utworzą się spontanicznie w ciągu 24-48 godzin inkubacji.
- Indukowanie sferoidów MSC.Wywołaj jedną ze zduplikowanych próbek za pomocą MSC Chondrogenic Differentiation Medium (C-28012). Do pozostałych dołków użyj pożywki z kontroli negatywnej.
- Różnicowanie indukowanych MSC-sferoidów. Inkubuj przez 21 dni. Zmieniaj pożywkę co trzeci dzień, uważając, aby nie zasysać sferoidów.
- Płukanie sferoidów chrząstki. Po zakończeniu etapów różnicowania wyjmij komórki z inkubatora i ostrożnie zasysaj pożywkę. Delikatnie przemyj sferoidy buforem fosforanowym Dulbecco (PBS) bez Ca++/Mg++ (D8537).
- Utrwalanie sferoidów chrząstki. Ostrożnie odessać PBS. Dodaj wystarczającą ilość roztworu utrwalającego Saccomanno, aby pokryć sferoidy chrząstki. Inkubować w temperaturze pokojowej przez 3 godziny.
- Płukanie sferoidów chrząstki. Ostrożnie odessać utrwalacz i przemyć sferoidy dwukrotnie wodą destylowaną.
- Konserwowanie komórek.Bezpośrednio przed użyciem przepuścić wymaganą ilość roztworu barwiącego Alcian Blue (TMS010) przez filtr Millex PES 0,22 μm. Ostrożnie odessać wodę destylowaną i dodać wystarczającą ilość przefiltrowanego roztworu barwiącego Alcian Blue, aby obficie pokryć sferoidy chrząstki, ponieważ nastąpi pewne odparowanie. Inkubować w ciemności przez 45 minut w temperaturze pokojowej.
- Umyć komórki. Ostrożnie odessać roztwór barwiący błękitem Alcian i myć sferoidy chrząstki roztworem odbarwiającym przez 10 minut. Powtórzyć etap płukania dwukrotnie. Ostrożnie odessać roztwór odbarwiający i dodać PBS.
- Analiza sferoidów chrząstki. Chrząstka będzie zabarwiona na intensywny ciemnoniebieski kolor, podczas gdy inne tkanki będą co najwyżej zabarwione na jasnoniebiesko.
Rysunek 4. Barwienie błękitem Alcian chondrocytów pochodzących z hMSC-BM.Sferoidy MSC po różnicowaniu in vitro w chrząstkę przy użyciu PromoCell MSC Chondrogenic Differentiation Medium. Sferoidy hodowane w negatywnej pożywce kontrolnej zabarwiają się na jasnoniebiesko (górny rząd). Natomiast indukowane sferoidy wykazują intensywnie niebieski kolor wskazujący na macierz zewnątrzkomórkową chrząstki (dolny rząd).