Merck
Strona głównaTechniki pierwotnej hodowli komórekProtokół hodowli ludzkich fibroblastów skórnych (HDF)
Protokół hodowli ludzkich fibroblastów skórnych (HDF)
Storage
Preparation for Culturing
Hodowla HDF
Podhodowla HDF
Materiały
I. Przechowywanie
A. Fiolki kriokonserwowane (106-05a, 106-05f, 106-05n)
Przechowywać fiolki kriokonserwowane w zbiorniku z ciekłym azotem natychmiast po ich dostarczeniu.
*Podczas wyjmowania fiolek kriokonserwowanych ze zbiornika z ciekłym azotem należy nosić maskę ochronną i rękawice. Gwałtowna zmiana temperatury między zbiornikiem a pomieszczeniem może spowodować pęknięcie uwięzionego w fiolkach ciekłego azotu i obrażenia.
106-05a-komórki
Rysunek 1.Ludzkie fibroblasty skórne (HDF)
II. Przygotowanie do hodowli
  1. Upewnij się, że szafka bezpieczeństwa biologicznego klasy II, z laminarnym przepływem powietrza z filtrem HEPA, jest w odpowiednim stanie technicznym.
  2. Sterylizuj szafkę bezpieczeństwa biologicznego 70% alkoholem.
  3. Włącz dmuchawę szafki bezpieczeństwa biologicznego na 10 minut przed rozpoczęciem pracy z hodowlą komórkową.
  4. Upewnij się, że wszystkie pipety serologiczne, końcówki do pipet i roztwory odczynników są sterylne.
  5. Przestrzegaj standardowej techniki sterylizacji i zasad bezpieczeństwa:
    a. Nie pipetować doustnie.
    b. Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne podczas pracy z ludzkimi komórkami, nawet jeśli wszystkie szczepy zostały przebadane na obecność wirusa HIV, zapalenia wątroby typu B i zapalenia wątroby typu C.
    c. Wszystkie prace związane z hodowlą komórek należy wykonywać w sterylnym pomieszczeniu.
III. Hodowla HDF
A. Przygotowanie kolb do hodowli komórkowych do hodowli HDF
  1. Wyjmij z lodówki pożywkę do hodowli fibroblastów (116-500). Odkazić butelkę 70% alkoholem w sterylnym kapturze.
  2. Nanieść pipetą 15 ml pożywki do hodowli fibroblastów (116-500)* do kolby T-75 (SIAL0641).
    * Stosunek pożywki do powierzchni powinien wynosić 1 ml na 5 cm2. -  5 ml na kolbę T-25 (SIAL0639) lub szalkę do hodowli tkanek 60 mm (SIAL0166).
    -  15 ml dla kolby T-75 (SIAL0641) lub naczynia do hodowli tkanek o średnicy 100 mm (SIAL0167).
B. Rozmrażanie i nakładanie płytek HDF
  1. Wyjmij kriokonserwowaną fiolkę HDF ze zbiornika do przechowywania ciekłego azotu, stosując odpowiednią ochronę oczu i rąk.
  2. Obróć nakrętkę fiolki o ćwierć obrotu, aby uwolnić ciekły azot, który może być uwięziony w gwintach, a następnie ponownie dokręć nakrętkę.
  3. Szybko rozmroź komórki, umieszczając dolną połowę fiolki w łaźni wodnej o temperaturze 37°C i uważnie obserwuj fiolkę podczas procesu rozmrażania.
  4. Wyjmij fiolkę z łaźni wodnej, gdy w fiolce pozostanie tylko niewielka ilość lodu.Nie dopuścić do całkowitego rozmrożenia komórek.
  5. Odkazić zewnętrzną powierzchnię fiolki 70% alkoholem w sterylnej komorze bezpieczeństwa biologicznego.
  6. Ostrożnie zdjąć korek fiolki. Nie dotykaj brzegu nakrętki ani fiolki rękami, aby uniknąć zanieczyszczenia.
  7. Zawieś ponownie komórki w fiolce, delikatnie pipetując komórki 5 razy pipetą o pojemności 2 ml. Uważaj, aby nie pipetować zbyt energicznie, aby nie spowodować spienienia.
  8. Zmieszaj pipetą zawiesinę komórek (1 ml) z fiolki do kolby T-75 [SIAL0641] zawierającej 15 ml pożywki do wzrostu fibroblastów (116-500).
  9. Zamknąć kolbę i delikatnie wstrząsnąć, aby równomiernie rozprowadzić komórki.
  10. Umieść kolbę T-75 (SIAL0641) w inkubatorze z nawilżaniem 37°C, 5% CO2 . Poluzuj pokrywę, aby umożliwić wymianę gazową. Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie należy zakłócać hodowli przez 24 godziny po inokulacji.
  11. Zmień na świeże Fibroblast Growth Medium (116-500) po 24 godzinach lub przez noc, aby usunąć wszystkie ślady DMSO.
  12. Zmień Fibroblast Growth Medium [116-500] co drugi dzień, aż komórki osiągną 60% konfluencji.
  13. Podwoić objętość pożywki do wzrostu fibroblastów [116-500], gdy hodowla osiągnie 60% konfluencji lub w przypadku karmienia weekendowego.
  14. Poddać komórki subkulturze, gdy hodowla HDF osiągnie 80% konfluencji.
IV. Podhodowla HDF
A. Przygotowanie odczynników do podhodowli
  1. Wyjmij Roztwór trypsyny-EDTA  (T3924) i Inhibitor trypsyny  (T6414) z zamrażarki -20 °C i rozmroź przez noc w lodówce.
  2. Upewnij się, że wszystkie odczynniki do podhodowli są rozmrożone. Delikatnie zawiruj każdą butelkę kilka razy, aby utworzyć jednorodne roztwory.
  3. Przechowuj wszystkie odczynniki do podhodowli w temperaturze 4 °C do wykorzystania w przyszłości.
  4. Aliquot Trypsin/EDTA solution (T3924) i przechowuj niewykorzystaną część w temperaturze -20 °C, jeśli potrzebna jest tylko część Trypsin/EDTA (T3924).
B. Przygotowanie kolby hodowlanej
  1. Wyjmij pożywkę do wzrostu fibroblastów  (116-500) z lodówki. Odkazić butelkę 70% alkoholem w sterylnym pomieszczeniu.
  2. Odmierzyć pipetą 30 ml pożywki do hodowli fibroblastów (116-500) do kolby T-175 (SIAL1080) (do użycia w sekcji IV C, krok 15.).
  • Przygotować kolbę do hodowli fibroblastów (116-500).)
  • C. Subkultura HDF
    Trypsynuj komórki w temperaturze pokojowej. Nie podgrzewać żadnych odczynników do 37 °C.
    1. Usuń pożywkę z kolb hodowlanych przez aspirację.
    2. Umyj monowarstwę komórek za pomocą HBSS  (H6648) i usuń roztwór przez aspirację.
    3. Dozuj pipetą 6 ml roztworu trypsyny/EDTA  (T3924) do kolby T-75  (SIAL0641). Delikatnie potrząśnij kolbą, aby upewnić się, że roztwór pokrywa wszystkie komórki.
    4. Natychmiast usuń 5 ml roztworu.
    5. Zamknij szczelnie kolbę i monitoruj postęp trypsynizacji w temperaturze pokojowej pod odwróconym mikroskopem. Zazwyczaj potrzeba około 2 do 4 minut, aby komórki stały się zaokrąglone.
    6. Uwolnij zaokrąglone komórki z powierzchni hodowli, uderzając bokiem kolby o dłoń, aż większość komórek zostanie odłączona.
    7. Pipetuj 5 ml Roztworu inhibitora trypsyny (T6414) do kolby, aby zahamować dalszą aktywność tryptyczną.
    8. Przenieść zawiesinę komórek z kolby do sterylnej stożkowej probówki o pojemności 50 ml.
    9. Przepłucz kolbę dodatkowymi 5 ml roztworu inhibitora trypsyny (T6414) i przenieś roztwór do tej samej probówki stożkowej.
    10. Zbadaj kolbę T-75 (SIAL0641) pod mikroskopem. Jeśli w kolbie pozostało >20% komórek, powtórz kroki 2-9.
    11. Wiruj probówkę stożkową z prędkością 220 x g przez 5 minut, aby osuszyć komórki.
    12. Spuść supernatant z probówki bez naruszania osadu komórek.
    13. Przesuń końcówkę stożkowej probówki palcem, aby poluzować osad komórek.
    14. Zawieś ponownie komórki w 5 ml pożywki do wzrostu fibroblastów  (116-500), delikatnie pipetując komórki w celu rozbicia grudek.
    15. Zlicz komórki za pomocą hemocytometru lub licznika komórek. Zaszczepić 6,000 komórek na cm2 dla szybkiego wzrostu lub 3,000 komórek na cm2 dla regularnych subkultur.