Wybór platform do testów immunologicznych
Sekwentne wykrywanie i oznaczanie ilościowe analitów wymaga niezawodnych odczynników, a nie wszystkie zestawy do oznaczania biomarkerów są sobie równe. Skoncentruj się na następnym etapie. Nasze rygorystycznie testowane i ograniczone platformy testów immunologicznych wykorzystują szereg zweryfikowanych metod, aby zapewnić zoptymalizowaną wydajność i spójność między partiami. Zapewniając wymaganą specyficzność, biologiczny zakres dynamiczny i czułość, nasze wszechstronne testy ELISA, ultraczułe testy SMC® i wielokrotne testy MILLIPLEX® wykorzystujące technologię Luminex® xMAP® zapewniają stałą wydajność, partia po partii.Zobacz różnicę, wybierając platformę z naszymi zestawami biomarkerów, które zapewniają wszystkie funkcje AssayAbilities, aby rozwinąć badania biomarkerów.
Pobierz naszą Broszurę "Analyte Quarterly" aby uzyskać pełną listę wszystkich naszych produktów.
Factors to Consider When Choosing Immunoassays
Kiedy zastanawiasz się, jakiej platformy immunologicznej potrzebujesz, powinieneś wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym:
- Potencjał multipleksu (wymagany rozmiar pleksu)
- Potrzeby w zakresie czułości
- Precyzja (współczynnik zmienności (%CV) między- lub wewnątrztestowej)
- Liczba próbek na test (przepustowość)
- Dostępna objętość próbki
Porównanie platform testów immunologicznych
Naukowcy polegają na komercyjnych testach immunologicznych do badania ekspresji biomarkerów w wielu różnych zastosowaniach badawczych. Wraz z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi przesuwającymi granice kwantyfikacji białek w wysokiej czułości i multipleksowym wykrywaniu analitów, jesteśmy zobowiązani do dostarczania najlepszych możliwych testów immunologicznych dla Twoich potrzeb badawczych. Niezależnie od tego, czy korzystasz z naszych wiodących w branży paneli multipleksowych MILLIPLEX®. do szerokiego badania wielu analitów, przeprowadzając analizę biomarkerów femtogram/mL przy użyciu Single Molecule Counting (SMC®).) lub badając pojedyncze białka za pomocą naszych wypróbowanych i sprawdzonych testów ELISA i radioimmunologicznych (RIA), możesz śmiało oczekiwać wiarygodnych pomiarów, uproszczonego doświadczenia użytkownika i kompetentnych partnerów naukowych, którzy pomogą poprowadzić Twój projekt biomarkera od hipotezy do publikacji. Tabela 1 zawiera zestawienie tych różnych platform.
Zalety naszych platform
Nasze platformy testów immunologicznych oferują wiele korzyści, w tym:
Publikowane wyniki
- Najszerszy wybór analitów w różnych obszarach badawczych i gatunkach
- Ponad 15 000 opublikowanych artykułów z danymi wygenerowanymi przy użyciu naszych testów immunologicznych
- Konfigurowalne, wstępnie zmieszane i masowe opcje zestawów, aby dokładnie dopasować się do Twoich potrzeb badawczych
Jakość
- Ponad cztery dekady doświadczenia w opracowywaniu i produkcji testów immunologicznych
- Wysoko zweryfikowane testy opracowane i testowane pod kątem jakości dla dokładnych, powtarzalnych i biologicznie istotnych pomiarów białek
- Produkowane w zakładach zgodnych z normą ISO 9001:2015, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego (RUO), a nie do użytku klinicznego lub do celów diagnostyki medycznej
Doświadczenie użytkownika
- Komponenty zestawu są wstępnie zoptymalizowane pod kątem łatwego użycia i minimalnych etapów przygotowania
- Wyczerpujące protokoły z zaleceniami dotyczącymi optymalnego przygotowania próbek
- Doświadczone wewnętrzne i terenowe wsparcie naukowe dla testów i instrumentów
- Najnowocześniejsze oprogramowanie Belysa® do zaawansowanej analizy danych testów immunologicznych i raportowania
Multipleksowanie
Nasze wiodące w branży testy multipleksowe MILLIPLEX® zapewniają prawdziwą PlexAbility opartą na technologii Luminex® xMAP®.zapewniają prawdziwą PlexAbility w oparciu o technologię Luminex® xMAP® i zapewniają FlexAbility, aby z łatwością wybrać kombinację biomarkerów do jednoczesnej analizy. Aby jeszcze bardziej wesprzeć potrzeby badawcze naszych klientów, oferujemy dwa rozwiązania testowe - testy kwalifikowane i przesiewowe.
Kwalifikowane testy
- Powtarzalność z partii na partię, rygorystyczne testy QC
- Zawiera QC i matrycę surowicy
- Idealny do badań długoterminowych lub międzyośrodkowych<
- Najszerszy wybór analitów w różnych obszarach badawczych i gatunkach
- Konfigurowalne, wstępnie zmieszane i masowe opcje zestawów, aby dokładnie dopasować się do potrzeb badawczych
Testy przesiewowe
- Profile do 115 analitów jednocześnie
- Używa tych samych odczynników, co test kwalifikowany (bez QC lub matrycy surowicy)
- Testowany pod kątem specyficzności analitów
- Idealny do identyfikacji dużych różnic w grupach eksperymentalnych
- Próbka niezależna
- Dostępne gatunki: Człowiek
W połączeniu z największym dostępnym portfolio biomarkerów multipleksowych, zapewniamy moc oprzyrządowania Luminex® xMAP®, najbardziej zaufanej, szeroko stosowanej platformy do badań przesiewowych biomarkerów i analizy białek. .Wybierz pomiędzy systemami xMAP® INTELLIFLEX®, FLEXMAP 3D® lub Luminex® 200™.
Dowiedz się więcej o testach multipleksowych MILLIPLEX® i jak aktywować PlexAbility w naszym Przegląd technologii testów multipleksowych Luminex®.
Analiza wysokiej czułości
W przypadku biomarkerów o niskiej zawartości, uzyskaj Next-Level DetectAbility dzięki naszym ultraczułym zestawom SMC® dla platformy SMCxPRO®, wykrywając biomarkery do poziomu femtograma/ml.Technologia SMC® zapewnia maksymalną wydajność testu immunologicznego przy jednoczesnym zachowaniu łatwego do wykonania przepływu pracy, podobnego do tradycyjnej technologii ELISA. Testy te są zoptymalizowane pod kątem Platforma SMCxPRO®, kompletny system bezfluidyczny, który zapewnia czułą kwantyfikację zarówno dla niskich, jak i wysokich poziomów ekspresji.
- Neuroscience
- Immunology/Inflammation
- Virology
- Toxicity
- Immunogenicity
- PK/PD
- Oncology
- Ind more.li>Immunogenność
- PK/PD
- Onkologia
- I więcej
Dowiedz się więcej o technologii SMC® i jak aktywować DetectAbility w naszym Przegląd technologii ultraczułych testów immunologicznych.
ELISAs
Określ krytyczne cele za pomocą testów ELISA, które łączą swoistość przeciwciał z czułością prostych testów enzymatycznych. Nasza produkcja wysoce zweryfikowanych, wstępnie skonfigurowanych testów ELISA i RIA jest złotym standardem, zapewniającym taką samą dokładność i precyzję w każdej partii, popartą tym samym, niezachwianym wsparciem technicznym.
W szczególności, nasze testy Conferma® ELISA zapewniają zaprojektowaną RelyAbility i są zaprojektowane do wykrywania endogennego i spójności między partiami biomarkerów do rutynowego stosowania.
Zwiększają one powtarzalność danych dzięki wykorzystaniu narzędzi do analizy fizykochemicznej w celu potwierdzenia podobieństwa odczynników przed wykonaniem testu. Ta rozwijająca się linia produktów oferuje obecnie ludzkie testy ELISA na IL-6, IL-8, MCP-1 i TNFα.
Dowiedz się więcej o tym procesie i jak aktywować RelyAbility w naszym artykuł Konferma® ELISA.
Kompletny zestaw narzędzi do testów immunologicznych
Wszystkie te platformy mogą być używane razem, aby uzyskać pełny obraz badań. Platforma multipleksowa MILLIPLEX® może być używana do przesiewania biomarkerów i znajdowania interesujących biomarkerów. Następnie można przeprowadzić ukierunkowaną analizę biomarkerów za pomocą testów ELISA Conferma® dla rutynowych biomarkerów lub głębszą analizę wybranych biomarkerów za pomocą ultraczułej platformy SMC®.
Oferujemy również dodatkowe narzędzia do uzupełnienia przepływów pracy związanych z testami immunologicznymi.
Przyjazna dla użytkownika analiza danych
Obsługujące wszystkie trzy platformy oprogramowanie Belysa® Immunoassay Curve Fitting Software zapewnia pełną możliwość porównywania i zapewnia przyjazne dla użytkownika narzędzie do szybkiego porównywania krzywych wzorcowych i krzywych próbek, zapewniając spójność metod i płytek w czasie na poziomie pojedynczego testu, na wielu płytkach i na wielu partiach. Jest kompatybilny zarówno z systemem Windows 10, jak i macOS (beta).
Z oprogramowaniem analitycznym Belysa® można:
- Szybko sprawdzić %CV replikacji i odzyskiwanie punktu standardowego
- Sprawdzić, czy płytki działały spójnie
- Potwierdzenie podobieństwa między partiami
- Analiza danych z czytników ELISA i urządzeń Luminex® lub SMCxPRO®
Zobacz, jak łatwo jest korzystać z tego oprogramowania i jak aktywować CompareAbility w naszym artykuł o oprogramowaniu Belysa®.
Usługi w zakresie opracowywania niestandardowych testów i innowacji (CADI)
Wykorzystaj naszą wiedzę w zakresie testów immunologicznych, aby stworzyć niestandardowe rozwiązanie do oznaczania biomarkerów. Postępujemy zgodnie z procesem opartym na kamieniach milowych, aby opracować test "Fit for Purpose", którego potrzebujesz. Od początku do końca, proces opracowywania testów będzie interaktywny i iteracyjny, a Ty będziesz ściśle współpracować z naszym zespołem, aby osiągnąć swoje cele badawcze.
Jeśli nie masz czasu lub zasobów, aby opracować własny test dla interesującego Cię biomarkera (biomarkerów), nasz zespół ds. rozwoju i innowacji w zakresie niestandardowych testów zapewnia niestandardowe możliwości eksperckie i może pomóc przyspieszyć projekty od etapu odkrycia do badań klinicznych:
- Współpraca przy odkrywaniu nowych biomarkerów i opracowywaniu testów
- Rozwój testów immunogenności i profilowanie PK/PD podczas rozwoju bioterapii
- Wybór odczynników
Doświadcz większej elastyczności dzięki usługom w zakresie:
- Łączenie nowych i istniejących analitów w panelach
- Przełączanie istniejących testów 96-dołkowych do formatu 384-dołkowego
- Testowanie niezweryfikowanych typów próbek
- Konwersja zestawów MILLIPLEX® na platformę SMC®, gdy wymagana jest większa czułość
Dowiedz się więcej o tych usługach i jak aktywować CustomAbility na naszej stronie stronie Custom Assay.
Urządzenia pomocnicze
Uzupełnij swój przepływ pracy o urządzenia pomocnicze, takie jak myjki do płytek i urządzenia do odczytu ELISA we współpracy z urządzeniami BioTek®.
- Myjki do płytek BioTek® dostępne dla Testy SMC®, MILLIPLEX® i ELISA
- Czytniki absorbancji BioTek® dostępne dla Millipore® i Sigma-Aldrich® ELISA
Pobierz naszą Broszura "Analyte Quarterly" zawierająca pełną listę wszystkich naszych produktów.
Produkty
Tylko do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Bądź na bieżąco - subskrybuj nasz biuletyn
Nasz biuletyn Analyte Update zapewnia comiesięczne aktualizacje badań, porady i wskazówki, a także dostęp do wszystkich naszych produktów, usług i zasobów technicznych platformy testów immunologicznych. Zapisz się już dziś, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi wiadomościami.