Merck
PHL83798
L-Glutamine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Beilstein:
1723797
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
crystals
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
185 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
L-glutamina jest niezbędnym aminokwasem, który jest kluczowym składnikiem podłoża hodowlanego i służy jako główne źródło energii dla komórek w hodowli. L-glutamina jest bardzo stabilna w postaci suchego proszku i zamrożonego roztworu. W płynnych pożywkach lub roztworach podstawowych L-glutamina ulega jednak stosunkowo szybkiej degradacji. Optymalna wydajność komórek zwykle wymaga uzupełnienia pożywki L-glutaminą przed użyciem.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamine
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)