Merck
57059
Supelco
Disposable Liners for Visiprep DL Manifolds (included with 57044 and 57265)
PTFE, pk of 100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Pozwól nam pomóc
Materiały
PTFE
Poziom jakości
opakowanie
pk of 100
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Disposal valve liners eliminate contamination from one sample to the next.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)