55482-U
Discovery® Glycan solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócProduct Name
Discovery® Glycan SPE Tube, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Materiały
PE frit
polypropylene
Poziom jakości
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
zanieczyszczenia
<5% Water content
Matryca
polyamide resin base material
grupa aktywna macierzy
amide, poly- phase
wielkość cząstki
50-160 μm
zakres pH
4.5-7.5(surface pH)
gęstość nasypowa
0.2‑0.3 g/mL
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Mechanizm retencji: Faza odwrócona
Kompatybilność matrycy próbki: Roztwory wodne lub metanolowe
Kompatybilność matrycy próbki: Roztwory wodne lub metanolowe
- Żywica poliamidowa: Wielkość cząstek: 50-160 μm, pH Surf: 4,5-7,5, Gęstość: 0,2-0,3 cm3/g, Zawartość wody: <5%.
- Przydatna do ekstrakcji gylkanów z roztworów wodnych.
- Służy do adsorpcji związków polarnych (grupy -OH, zwłaszcza związków fenolowych) z roztworów wodnych lub metanolowych w mechanizmie fazy odwróconej poprzez silne wiązanie wodorowe między grupami hydroksylowymi związku i grupami amidowymi żywicy.
- Może być również stosowany do ekstrakcji garbników, chlorofilu, kwasu humusowego, farmakologicznie aktywnych terpenoidów, flawanoidów, kwasu galusowego, katecholu A, kwasu protokatechowego, floroglucynolu, aromatycznych kwasów karboksylowych i związków nitroaromatycznych.
- Nieodwracalnie zatrzymuje chinony.
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Discovery® Glycan SPE Tube
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)