Merck
53970-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Pozwól nam pomóc
Product Name
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 3 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
pH robocze
1-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Opis ogólny
Ascentis Express HPLC columns, through the use of Fused-Core® particle technology, can provide you with both the high speed and high efficiencies of sub-2 μm particles while maintaining lower backpressures. The combination of high efficiency and low backpressure benefits UPLC® (or other ultra high pressure system) users, as well as conventional HPLC users.
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Still not finding the right product?
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)