53825-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC ze stopionym rdzeniem C18 z powłoką rdzeniową (SPP)
About This Item
Product Name
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)