Merck
53591-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC z rdzeniem i powłoką (SPP) Fused Core PFP
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Pozwól nam pomóc
Product Name
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L43
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The pentafluorophenylpropyl stationary phase of Ascentis Express F5 provides a stable reversed phase packing with electron-deficient phenyl rings due to the presence of electronegative fluorines.In addition to forming pi-pi and mildly steric interactions, F5 phases also retain compounds by polar interactions. Ascentis Express F5 can be used for basic, acidic, or neutral compounds with alternate selectivity from C18.
Zastosowanie
  • Chromatograficzne oznaczanie lumacaftoru w obecności ivacaftoru i identyfikacja pięciu nowych produktów degradacji przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej zpułapką jonową i spektrometrią mas czasu przelotu: Niniejsze badanie demonstruje zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z pułapką jonową spektrometrii masowej czasu przelotu do oznaczania lumacaftoru w obecności ivacaftoru. W badaniach zidentyfikowano pięć nowych produktów degradacji, prezentując zaawansowane możliwości analityczne kolumny HPLC 2445 Express F5, 2,7 µm do złożonych mieszanin i badań degradacji (Özcan et al., 2023).
  • Metody LC-MS/MS i LC-DAD wskazujące na stabilność do wiarygodnego oznaczania tasimelteonu i wysokorozdzielczej identyfikacji spektrometrycznej nowego produktu degradacji...: W artykule szczegółowo opisano rozwój metod oznaczania stabilności z wykorzystaniem LC-MS/MS i LC-DAD do oznaczania tasimelteonu. Podkreślono solidność i czułość tych metod w identyfikacji nowych produktów degradacji, przy czym kolumna 2445 Express F5 odgrywa kluczową rolę w skuteczności separacji i analizie stabilności (Özcan et al., 2020).
  • Najnowsze trendy w ultraszybkiej HPLC: kolumny krzemionkowe nowej generacji o powierzchniowo porowatej ..: W tym artykule przeglądowym omówiono najnowsze osiągnięcia w ultraszybkiej HPLC, koncentrując się na powierzchownie porowatych kolumnach krzemionkowych nowej generacji, w tym kolumnie HPLC 2445 Express F5, 2,7 µm. Zapewnia on wgląd w zwiększoną wydajność, szybkość i efektywność tych kolumn w zastosowaniach analitycznych o wysokiej przepustowości (Ali et al., 2012).
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)