Merck
53590-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC z rdzeniem i powłoką (SPP) Fused Core PFP
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Pozwól nam pomóc
Product Name
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L43
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The pentafluorophenylpropyl stationary phase of Ascentis Express F5 provides a stable reversed phase packing with electron-deficient phenyl rings due to the presence of electronegative fluorines.In addition to forming pi-pi and mildly steric interactions, F5 phases also retain compounds by polar interactions. Ascentis Express F5 can be used for basic, acidic, or neutral compounds with alternate selectivity from C18.
Zastosowanie
  • Badania nad syntezą fosforanu cynkowo-amonowego z wykorzystaniem galwanicznego osadu ściekowego jako źródła cynku...: Badania te dotyczą syntezy fosforanu cynkowo-amonowego z wykorzystaniem galwanicznego szlamu odpadowego, zwracając uwagę na metody analityczne wykorzystujące kwas solny w procesie recyklingu chemicznego (Morgovan et al., 2024).
  • Zestaw danych analizy tkanek roślinnych instytutu badań rolniczych w Chile...: Ten zbiór danych obejmuje metody analityczne stosowane do analizy tkanek roślinnych, przy czym kwas solny odgrywa kluczową rolę w procesach przygotowania i analizy (Corradini i in., 2023).
  • Oznaczanie trzech regulatorów wzrostu roślin w Dendrobium officinale i Anoectochilus roxburghii za pomocą trójfazowej mikroekstrakcji fazy ciekłej z pustymi włóknami i wysokosprawnej chromatografii cieczowej: W badaniu szczegółowo opisano metodę wykorzystującą kwas solny do ekstrakcji i analizy regulatorów wzrostu roślin, zwiększającą dokładność technik wysokosprawnej chromatografii cieczowej (Wu et al., 2023).
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)