53571-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC z rdzeniem i powłoką (SPP) Fused Core PFP
About This Item
Product Name
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L43
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
- Chromatografia cieczowa lumacaftoru w obecności ivacaftoru i identyfikacja pięciu nowych produktów degradacji przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z pułapką jonową i spektrometrią mas czasu przelotu: W niniejszym badaniu zastosowano kolumnę HPLC 2445 Express F5, 2,7 μm w celu zwiększenia rozdzielczości i czułości w analizie lumacaftoru i ivacaftoru, leków o krytycznym znaczeniu w leczeniu mukowiscydozy. Metoda ta zapewnia znaczący wgląd w stabilność i ścieżki degradacji tych leków, ułatwiając ulepszone formułowanie leków i warunki przechowywania (Ozcan et al., 2023).
- Metody LC-MS/MS i LC-DAD wskazujące na stabilność do oznaczania tasimelteonu i wysokorozdzielczej identyfikacji spektrometrycznej nowego produktu degradacji...: Wykorzystując kolumnę HPLC 2445 Express F5, 2,7 μm, badania te rozwijają zaawansowane techniki analityczne dla tasimelteonu, leku stosowanego w leczeniu zaburzeń snu i czuwania trwających dłużej niż 24 godziny. Metody te zapewniają dokładną kwantyfikację i ocenę stabilności, co ma kluczowe znaczenie dla skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa pacjentów (Ozcan et al., 2020).
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)