Merck
53569-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC z rdzeniem i powłoką (SPP) Fused Core PFP
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Pozwól nam pomóc
Product Name
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for ISO 21675 2019
suitable for USP L43
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-8
Zastosowanie
PFAS testing
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The pentafluorophenylpropyl stationary phase of Ascentis Express F5 provides a stable reversed phase packing with electron-deficient phenyl rings due to the presence of electronegative fluorines.In addition to forming pi-pi and mildly steric interactions, F5 phases also retain compounds by polar interactions. Ascentis Express F5 can be used for basic, acidic, or neutral compounds with alternate selectivity from C18.
Zastosowanie
  • Wpływ konserwantów na pomiar jodu w moczu metodą Sandella-Kolthoffa..: Badanie to analizuje wpływ konserwantów, w tym kwasu solnego, na dokładność pomiarów jodu w moczu. Badanie podkreśla potrzebę starannego doboru konserwantów w celu uniknięcia zakłóceń analitycznych (Kaya et al., 2022).
  • Monitorowanie ekstrakcji miedzi z odcieku z obornika kurzego przy użyciu elektrody aluminiowej jako wskaźnika ..: W badaniu zbadano zastosowanie kwasu solnego w procesie ługowania miedzi z obornika kurzego. Wykazano skuteczność kwasu solnego w ekstrakcji metali z odpadów organicznych (Kugeria et al., 2019).
  • Opracowanie metody analitycznej dla izomerów kwasu urokanowego w rybach w oparciu o techniki oczyszczania ekstrakcji reaktywnej i chromatografii chaotropowej...: W artykule szczegółowo opisano metodę wykorzystującą kwas solny do ekstrakcji i analizy izomerów kwasu urokanowego w rybach. Metoda ta poprawia wykrywanie i oznaczanie ilościowe tych związków w próbkach biologicznych (Zhong et al., 2018).
  • Oznaczanie aktywności pojedynczych jonów H+ i Cl- w wodnych roztworach kwasu solnego za pomocą mostka solnego z cieczą jonową..: Badania zapewniają nowatorskie podejście do określania aktywności jonów wodorowych i chlorkowych w roztworach kwasu solnego przy użyciu mostka solnego z cieczą jonową, przyczyniając się do zrozumienia zachowania jonów w roztworach wodnych (Sakaida et al., 2011).
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)