Merck
52600-U
Supelco
Discovery® DSC-18 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
Synonim(y):
Materiał C18 SPE
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Pozwól nam pomóc
linia produktu
Discovery®
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 100 g
zakres etykietowania
18% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (18 %C), endcapped
  • Higher 18 %C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • The least selective phase: retains most organic analytes from aqueous matrices
  • Can also be used for desalting aqueous matrices
  • Beneficial for extracting structurally diverse analytes from the same sample
Zastosowanie
Discovery® DSC-18 SPE Bulk Packing is employed as a sorbent for dispersive soilid phase extraction followed by gas chromatographic determination of agricultural pesticides in oranges.
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)