50630-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 1.5 mm HPLC Capillary Column
About This Item
Product Name
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column, particle size, std dev 2.7 μm, L × I.D. 10 cm × 1.5 mm
agency
suitable for USP L1
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
dł. × śr. wewn.
10 cm × 1.5 mm
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
std dev 2.7 μm
wielkość porów
90 Å
pH robocze
2-9
Opis ogólny
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)