Z643084
Greiner dishes
diam. × H 60 mm × 15 mm, vented
Synonim(y):
dania kulturalne, naczynia do hodowli bakterii, naczynia do hodowli komórkowych, szalki Petriego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócMateriały
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
case of 600 ea (30 x packs of 20)
producent / nazwa handlowa
Greiner 628102
śr. × wys.
60 mm × 15 mm
Maksymalna objętość naczynia
28 mL
przydatność
suitable for (bacteriological applications)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
- Naczynia Greiner są wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polistyrenu.
- Naczynia zapewniają wolne od zniekształceń powierzchnie optyczne ułatwiające oglądanie pod mikroskopem i nadają się do wszystkich zastosowań bakteriologicznych.
- Produkowane w kontrolowanych warunkach o niskim obciążeniu biologicznym, zapewniających spełnienie wszystkich ogólnych norm i wymagań bakteriologicznych.
- Wentylowana konstrukcja umożliwia łatwą wymianę gazową.
- Możliwość sztaplowania zapewnia wygodną oszczędność miejsca.
Greiner petri dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses. These petri dishes are manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner dishes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)