TRUE2
TrueGel3D Hydrogel Kits
FAST-DEXTRAN, allow cell recovery, PEG non cell-degradable crosslinker
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócWarunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Żel jest tworzony przez stabilne wiązania tioeterowe między grupami maleimidowymi dekstranu (FAST-DEXTRAN) i grupami tiolowymi na nierozkładalnym komórkowo sieciującym PEG. Dekstran funkcjonalizowany maleimidem jest specjalnie stosowany w celu skrócenia czasu tworzenia żelu. Polimer dekstranowy nie ma miejsc przyłączania komórek, ale można go dostosować do koniugacji peptydu RGD za pomocą TrueGel3D RGD (TRUERGD-1UM) przed etapem sieciowania.
Enzymatyczny roztwór do odzyskiwania komórek TrueGel3D (TRUEENZ-500UL) służy do rozpuszczania polimerów dekstranowych w celu łatwego odzyskiwania chemicznie utrwalonych lub żywych komórek do analiz po hodowli, w tym RT-PCR, western blots i innych molekularnych badań biologicznych.
Enzymatyczny roztwór do odzyskiwania komórek TrueGel3D (TRUEENZ-500UL) służy do rozpuszczania polimerów dekstranowych w celu łatwego odzyskiwania chemicznie utrwalonych lub żywych komórek do analiz po hodowli, w tym RT-PCR, western blots i innych molekularnych badań biologicznych.
Zastosowanie
TRUE2-1KT służy do hodowli komórek, które nie przyłączają się do hydrożelu w celu przetrwania, ale raczej wykorzystują wydzielaną przez siebie macierz zewnątrzkomórkową. Służy do unieruchamiania komórek lub próbek w celu obrazowania i biodrukowania.
Cechy i korzyści
- Szybkie żelowanie (trwa od kilku sekund do minut po dodaniu środka sieciującego)
- Umożliwia odzyskiwanie komórek i analizę po hodowli
- Elastyczność w modulowaniu sztywności żelu
- Komórki nie przyczepiają się do hydrożelu (jeśli nie jest dostosowany za pomocą peptydu TrueGel3D RGD)
- Nie pozwala na migrację komórek
Komponenty
TRUE2-1KT contains lyophilized FAST-DEXTRAN (polymer) and PEG non cell-degradable crosslinker with reconstitution buffer, TrueGel3D thioglycerol, and water.
Przestroga
Unikać przedłużonej ekspozycji nierozkładającego się komórkowo środka sieciującego PEG na działanie powietrza.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Hydrogel Kits
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)