Merck
T6666
Sigma-Aldrich
Trizma® hydrochloride
BioXtra, pH 3.5-5.0 (0.5 M in H2O), ≥99.0% (titration)
Synonim(y):
TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
157.60
Beilstein:
3675235
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Pozwól nam pomóc
linia produktu
BioXtra
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (titration)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
Insoluble matter, passes filter test
pozostałość po prażeniu (900°C)
≤0.2% (as SO4)
strata
≤0.2% loss on drying, 110°C
pH
3.5-5.0 (0.5 M in H2O)
przydatny zakres pH
7.0-9.0
pKa (25°C)
8.1
mp
150-152 °C
rozpuszczalność
H2O: 0.5 M, clear, colorless
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorpcja
≤0.010 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.015 at 260 in H2O at 0.5 M
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Easily compare specifications for Trizma HCl products with the Trizma HCl specification table.
The pH values of all buffers are temperature and concentration dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution. For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Informacje prawne
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)