SRP6155
BMP-2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BMP-2A, Bone morphogenetic protein 2, Bone morphogenetic protein 2A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócpochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
20-100 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
30-38 kDa (homodimer, glycosylated)
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... BMP2(650)
Opis ogólny
BMP2 (białko morfogenetyczne kości 2) należy do nadrodziny transformującego czynnika wzrostu-β (TGFβ). BMP-2 ulega ekspresji w różnych tkankach, takich jak płuca, śledziona, mózg, wątroba, jajnik prostata i jelito cienkie. BMP-2 firmy BioVision jest produkowany w wolnej od surowicy, chemicznie zdefiniowanej pożywce. Produkcja w ludzkich komórkach 293 zapewnia autentyczną glikozylację, przyczyniając się do stabilności w pożywkach do wzrostu komórek i innych zastosowaniach. BMP2 jest genem kandydującym dla autosomalnej dominującej choroby fibrodysplazji (zapalenia mięśni) ossificans progressiva.
Zastosowanie
BMP-2 human został wykorzystany do zbadania jego biologicznej roli na dorosłych nerkowych komórkach progenitorowych w warunkach in vitro i in vivo.
Działania biochem./fizjol.
BMP (białka morfogenetyczne kości) promują i regulują rozwój, wzrost, przebudowę i naprawę kości, zarówno w rozwoju prenatalnym, jak i postnatalnym wzroście oka, serca, nerek, skóry i innych tkanek. Podczas naprawy kości BMP-2 kontroluje ekspresję czynnika transkrypcyjnego 2 związanego z Run (Runx2) i Osterix (Osx), zwiększając w ten sposób migrację, proliferację i osteogenne różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych. Oprócz aktywności osteogennej, BMP-2 odgrywa również ważną rolę w morfogenezie serca.
Postać fizyczna
Liofilizowany z roztworu 50 mM octanu sodu, pH 4,5, z 50 mM NaCl.
Uwaga dotycząca przygotowania
Centrifuge the vial prior to opening.
Rekonstytucja
Odtworzyć w sterylnym PBS zawierającym 0,1% rekombinowanej albuminy surowicy ludzkiej wolnej od endotoksyny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)