Merck
SRE0018
Sigma-Aldrich
Lyticase from Arthrobacter Luteus
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥2000 units/mg protein
Synonim(y):
Lyticase from Arthrobacter luteus
About This Item
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
bacterial (Arthrobacter luteus)
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥2000 units/mg protein
skład
Protein, ≥20% biuret
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Lyticase hydrolyzes poly-β(1→3)-glucose such as yeast cell wall glucan.
Definicja jednostki
One unit will produce a ΔA800 of 0.001 per min at pH 7.5 at 25 °C, using a suspension of yeast as substrate in a 3 mL reaction mixture.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)