SRE0005
Proteinase K from Tritirachium album
Reagents designed and manufactured under current ISO 13485 certification.
Synonim(y):
Endopeptidase K
About This Item
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
28.93 kDa
stężenie
≥10 mg/mL protein
≥800 unit/mL
zanieczyszczenia
≤500 pg/mg DNA (PicoGreen® assay)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
obecność zanieczyszczeń
DNAse, RNAse, exonuclease, endonuclease, and nickase, none detected
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Removes endotoxins that bind to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
Reported useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria
Determination of enzyme localization on membranes
Treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling.
Digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research.
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteinase K from Tritirachium album
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)