Merck
SRE0001
Sigma-Aldrich
Pepsin from porcine gastric mucosa
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥3200 units/mg protein
Synonim(y):
Pepsin A, Pepsin from hog stomach
About This Item
CAS Number:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥3200 units/mg protein
masa cząsteczkowa
35 kDa
zanieczyszczenia
salt, essentially free
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Pepsin cleavage can be used to produce F(ab′)2 fragments of antibodies. pepsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Działania biochem./fizjol.
Preferential cleavage: hydrophobic and aromatic residues in P1 and P1′ postitions. Cleaves Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe and Phe-Tyr bonds in the β chain of insulin
Definicja jednostki
One unit will produce a ΔA280 of 0.001 per min at pH2.0 at 37° C, measured as TCA-soluble products using hemoglobin as substrate. (Final volume = 16mL. Light path = 1cm.)
Komentarz do analizy
Optimum pH is 2-4. Active in 4 M urea and 3 M guanidine HCl. Stable at 60 °C. Pepsin is irreversibly inactivated at pH 8.0 - 8.5.
Protein determined by E1%/280
Inne uwagi
View more information on pepsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)