Merck
S5766
Wheaton Coplin staining jars
5 slide jar with plastic screw cap
Synonim(y):
900570, Słoiki do barwienia Coplin, Słoiki do barwienia Wheaton
About This Item
Kod UNSPSC:
41181600
NACRES:
MA.01
Pozwól nam pomóc
Materiały
glass jar
Właściwości
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 900570
inside L × W × D
26 mm × 26 mm × 90 mm
Opis ogólny
Capacity- 5 1 × 3-inch slides or 10 slides placed back to back.
Cechy i korzyści
  • Wykonany ze szkła sodowo-wapniowego
  • Mieści pięć pojedynczych szkiełek 3" x 1" (75 mm x 25 mm) w pionie lub 10 szkiełek ustawionych jedno za drugim.
  • Urządzenie jest używane do barwienia szkiełek lub jako komora wywoływania do chromatografii cienkowarstwowej.
  • Zakrętka wykonana jest z białego polipropylenu bez wyściółki, aby zmniejszyć parowanie rozpuszczalnika.
  • Dostarczany z białą polipropylenową zakrętką 58-400 (nr kat. 900522)
  • Urządzenie ma prostokątną podstawę i mieści około 60 ml.
  • Przybliżone wymiary wewnętrzne dna (mm): 26 dł. x 26 szer. x 90 gł.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wheaton Coplin staining jars
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)