R5503
Ribonuclease A from bovine pancreas
Type I-AS, 50-100 Kunitz units/mg protein
Synonim(y):
Pancreatic Ribonuclease, RNAsea, RNase A, Ribonucleate 3′-pyrimidinooligonucleotidohydrolase
pochodzenie biologiczne
bovine pancreas
Poziom jakości
typ
Type I-AS
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
50-100 Kunitz units/mg protein
masa cząsteczkowa
~13,700
metody
cell based assay: suitable
zanieczyszczenia
salt, essentially free
przydatność
suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
obecność zanieczyszczeń
protease, essentially free
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- RNase A is used to remove RNA from DNA plasmid and genomic DNA preparations and protein samples.
- RNase A is also used in RNA sequence analysis and protection assays.
- RNase A has been used as a tool for computer-aided drug design.
- RNase A supports the analysis of RNA sequences.
- RNase A hydrolyze RNA contained in protein samples.
- Purification of DNA is supported by RNase A.
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?