Merck
R5250
Sigma-Aldrich
Ribonuclease A from bovine pancreas
Type X-A, ≥90% (SDS-PAGE), ≥70 Kunitz units/mg protein
Synonim(y):
Pancreatic Ribonuclease, RNAsea, RNase A, Ribonucleate 3′-pyrimidinooligonucleotidohydrolase
About This Item
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
bovine pancreas
Poziom jakości
typ
Type X-A
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous solution
aktywność właściwa
≥70 Kunitz units/mg protein
masa cząsteczkowa
~13,700
obecność zanieczyszczeń
protease, essentially free
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rybonukleazy nie hydrolizują DNA, ponieważ DNA nie zawiera grup 2′-OH niezbędnych do tworzenia cyklicznych związków pośrednich. RNaza może hydrolizować RNA z próbek białek. Trzustkowa RNaza A specyficznie rozszczepia wiązania fosforanowe pirymidyny (uracylu lub cytozyny) po stronie 3′. Gen rybonukleazy (RNazy) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 14.
RNase A, Ribonuclease A, is an endoribonuclease that cleaves the phosphodiester bonds of single strand RNA after pyrimidine nucleotides. It attacks at the 3′ phosphate end (For example pG-pG-pC-pA-pG will be cleaved to give pG-pG-pCp and A-pG). The highest activity is exhibited with single stranded RNA. RNase A is a single chain polypeptide containing 4 disulfide bridges. In contrast to RNase B, it is not a glycoprotein. Ribonucleases do not hydrolyze DNA, because the DNA lacks 2′-OH groups essential for the formation of cyclic intermediates. RNase A can also hydrolyze RNA from protein samples. RNase A can be inhibited by alkylation of His12 and His119 and activated by potassium and sodium salts. RNAse is inhibited in the presence of heavy metal ions. RNase is also inhibited competitively by DNA.
Zastosowanie
Rybonukleaza A jest stosowana do usuwania RNA z preparatów plazmidów DNA i próbek białek. Rybonukleaza A jest stosowana w testach ochrony przed RNazą, do usuwania niespecyficznie związanego RNA, analizy sekwencji RNA, hydrolizy RNA zawartego w próbkach białek i oczyszczania DNA. Rybonukleaza A z trzustki bydlęcej została wykorzystana w badaniu do oceny mechanizmu wpływu jonów metali ciężkich na aktywność RNazy. Rybonukleaza A z trzustki bydlęcej została również wykorzystana w badaniu w celu zbadania wydajności oligomerycznego poli(chlorku dialilodimetyloamoniowego) jako wypieracza do chromatografii wypierającej z wymianą kationów białek.
Rybonukleaza A z trzustki bydlęcej została użyta do leczenia ludzkiej linii komórkowej glejaka U251 przed zbiorem, do analizy cytometrii przepływowej, komórek supresorowych T i chromatyny embrionalnych komórek macierzystych.
  • RNase A is used to remove RNA from DNA plasmid and genomic DNA preparations and protein samples.
  • RNase A is also used in RNA sequence analysis and protection assays.
  • RNase A has been used as a tool for computer-aided drug design.
  • RNase A supports the analysis of RNA sequences.
  • RNase A hydrolyze RNA contained in protein samples.
  • Purification of DNA is supported by RNase A.
Działania biochem./fizjol.
Struktura rybonukleazy A (RNazy A) obejmuje cztery disulfidy i katalityczną triadę dwóch histydyn kluczowych dla jej funkcjonalności. RNaza A wykazuje trójwymiarową zamianę domen α-helikalnego N-końca i C-końcowej nici β. Może występować jako dimer lub oligomer. Poziom RNazy jest podwyższony w nowotworach i chorobach zakaźnych. Rodzina enzymów RNazy A służy jako potencjalny cel leków. Homologia i warianty RNazy A są potencjalnymi środkami chemioterapeutycznymi.
Cechy i korzyści
Our highly stable Ribonuclease A, RNase A, is suitable for removal of RNA, RNA sequencing, and DNA purification.
Postać fizyczna
Solution in 0.2 M sodium phosphate buffer, pH 6.4
Uwaga dotycząca przygotowania
A further chromatographic purification of R5503 to yield essentially pure RNAse A
Komentarz do analizy
Protein determined by E.
RNase A purity determined by SDS-PAGE
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)