L2524
Lyticase from Arthrobacter luteus
lyophilized powder, ≥2,000 units/mg protein, Protein ≥20 % by biuret
Synonim(y):
Endohydrolaza (1,3)-β-D-glukanu, Glukohydrolaza 1,3-β-glukanu
pochodzenie biologiczne
bacterial (Arthrobacter luteus)
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥2,000 units/mg protein
skład
Protein, ≥20% biuret
metody
cell based assay: suitable
przydatność
suitable for cell lysis
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- for spheroplasting the cells
- as a component of digestion solution to incubate yeast cells for digestion of the cell wall
- in the enzymatic hydrolysis of the mycelium precipitate to prepare protoplasts
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?