H1138
Horse Serum
Donor Herd, USA origin, Heat inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
HS, equine sera, equine serum, horse sera, sera, serum
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócpochodzenie biologiczne
horse serum
Poziom jakości
sterylność
sterile-filtered
skład
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
pochodzenie
USA origin
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤10 EU/mL Endotoxin
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Horse Serum has been used:
- as a media supplement in the differentiation medium to culture the pheochromocytoma (PC12) cells
- in immunocytochemistry and immunohistichemistry
- to study the therapeutic effect of serum treatment on cardiomyocyte viability
Uwaga dotycząca przygotowania
Collected from a controlled herd.
Prepared by heating at 56 °C for 30 minutes.
Prepared by heating at 56 °C for 30 minutes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Horse Serum
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?