FAMLS
Fatty Acid Metabolite Library of Standards
Supplied by IROA Technologies
Synonim(y):
Mass Spectrometry Metabolite Library
About This Item
opakowanie
pkg of 1 plates
producent / nazwa handlowa
IROA Technologies
rozmiar płytki
96 wells
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of fatty acids:
- Short chain
- Medium chain
- Long chain
- Very long chain
- Saturated and unsaturated
- Branched
Zastosowanie
Cechy i korzyści
96 unique small molecule fatty acid metabolites covering key metabolic pathways.
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
- FAMLS-LOT-205-49
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
To download the software package, click here - MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)