Merck
CLS356231
Corning® Matrigel® Growth Factor Reduced (GFR) Basement Membrane Matrix
Phenol Red-Free, LDEV-Free, pack of 10 mL
Synonim(y):
GFR Matrigel, Matryca błony podstawnej
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NA.7
Pozwól nam pomóc
Właściwości
Phenol Red-Free, LDEV-Free
opakowanie
pack of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 356231
Opis ogólny
Matryca Corning Matrigel to rozpuszczony preparat błony podstawnej wyekstrahowany z mięsaka myszy Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), guza bogatego w białka macierzy zewnątrzkomórkowej, w tym lamininę (główny składnik), kolagen IV, proteoglikany siarczanu heparanu, entaktynę/nidogen i szereg czynników wzrostu.
Jakość
Kolonie myszy rutynowo badane pod kątem patogenów za pomocą testów Mouse Antibody Production (MAP)
Przeprowadzane są szeroko zakrojone testy PCR w celu wykrycia wielu patogenów
Testowane i uznane za ujemne pod kątem bakterii, grzybów i mykoplazmy, i mykoplazmy
Stężenie białka określone metodą Lowry'ego
Jednostki endotoksyny mierzone testem Limulus Amoebocyte Lysate
Stabilność żelu Matrigel Matrix jest testowana przez okres 14 dni w temperaturze 37°C
Aktywność biologiczna jest określana dla każdej partii przy użyciu testu wzrostu neurytu.
Źródło
Engelbreth-Holm-Swarm Mouse Tumor
Przygotowanie i przechowywanie
Przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania. Nie przechowywać w zamrażarce bezszronowej.
Zastosowanie
Wzrost i różnicowanie komórek
Badania metabolizmu/toksykologii
Testy inwazji
Testy angiogenezy in vitro i in vivo
Badania angiogenezy in vivo i wzmocnienie guzów u myszy poddanych immunosupresji
Kliknij tutaj, aby wybrać i zarezerwować partię Corning Matrigel.
Tylko dla klientów w Kalifornii: OSTRZEŻENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat California Proposition 65, należy zapoznać się z sekcją 15 karty charakterystyki (SDS) lub Letter in Lieu.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)