CLS354253
Corning® Cell Recovery Solution
pack of 100 mL
Synonim(y):
Pożywka do odzyskiwania komórek, Rozwiązanie do odzyskiwania danych
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NA.7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócopakowanie
pack of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 354253
Opis ogólny
Corning Cell Recovery Solution, 100 mL, umożliwia odzyskanie komórek hodowanych na matrycy Corning Matrigel Basement Membrane do późniejszych analiz biochemicznych.
Jakość
Testowany pod kątem zdolności do depolimeryzacji warstwy o grubości 1 mm zżelowanej matrycy Matrigel po jednej godzinie w temperaturze od 2° do 8°C
Filtrowany (membrana 0.2 μm) i przebadany na obecność bakterii, grzybów i mykoplazmy
Przygotowanie i przechowywanie
Stabilny przez co najmniej trzy miesiące w temperaturze od 2° do 8°C.
Postępowanie
Corning Cell Recovery Solution jest używany w pełnej mocy do odzyskiwania komórek z matrycy Corning Matrigel Matrix.
Formuła
Nieenzymatyczny, zastrzeżony roztwór
Jakość
Testowany pod kątem zdolności do depolimeryzacji warstwy o grubości 1 mm zżelowanej matrycy Matrigel po jednej godzinie w temperaturze od 2° do 8°C
Filtrowany (membrana 0.2 μm) i przebadany na obecność bakterii, grzybów i mykoplazmy
Przygotowanie i przechowywanie
Stabilny przez co najmniej trzy miesiące w temperaturze od 2° do 8°C.
Postępowanie
Corning Cell Recovery Solution jest używany w pełnej mocy do odzyskiwania komórek z matrycy Corning Matrigel Matrix.
Formuła
Nieenzymatyczny, zastrzeżony roztwór
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Cell Recovery Solution
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)