Merck
CLS353047
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 24, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Synonim(y):
Cell Culture Plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Pozwól nam pomóc
Materiały
flat bottom clear wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
wells 24
opakowanie
case of 50 ea (Individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 353047
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
8672 24-dołkowa, przezroczysta, płaska płytka wielodołkowa do hodowli komórkowych z pokrywką, niepirogenna, sterylna, pakowana pojedynczo, 1 na tacę, 50 w kartonie
Zastosowanie
Kultura komórkowa
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)