Linia komórkowa NIH 3T3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93061524, mouse embryo, Fibroblast
Synonim(y):
Komórki 3T3, Komórki NIH/3T3, Komórki NIH3T3, Komórki Swiss3T3, Komórki myszy 3T3, Szwajcarskie komórki 3T3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócpochodzenie biologiczne
mouse embryo
opis
Embryonic fibroblast
opakowanie
tube of 5 μg 93061524-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93061524-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz szwajcarska zarodek NIH
Opis linii komórkowej
Uzyskane z zarodka myszy NIH Swiss. Komórki te są wrażliwe na tworzenie ognisk wirusa mięsaka i namnażanie wirusa białaczki. Komórki utraciły obecnie zdolność hamowania kontaktu.
Zastosowanie
Badania nad transfekcją DNA
Linia komórkowa NIH 3T3 została wykorzystana do:
- badania resetu aktyny za pośrednictwem wapnia (CaAR) w odpowiedzi na zmiany fizjologiczne
- badania wpływu aktywacji kanału przejściowego potencjału receptora waniloidowego 3 (TRPV3) na różnicowanie adipocytów
- określenie miana wirusowego konstruktu retrowirusowego -ST40hTNFα
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamina + 10% surowica cielęca (CS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) od 1:2 do 1:6, tj. wysiewać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Nie należy dopuszczać do pełnego zlewu hodowli; nie zaleca się stosowania płodowej surowicy cielęcej.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)