Linia komórkowa VERO
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 84113001, African green monkey kidney, Fibroblast-like
Synonim(y):
Komórki Vero 81, Komórki VeroCCL81
pochodzenie biologiczne
African green monkey kidney
opis
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
opakowanie
tube of 5 μg 84113001-DNA-5UG
pkg of vial of cells 84113001-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 60, modal no. 58
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
- w namnażaniu wirusa Chandipura (CHPV)
- w teście cytotoksyczności w celu oceny aktywności przeciwutleniającej i przeciwwirusowej ekstraktów metanolowych Capsicum annuum
- do rozmnażania T.cruzi
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)