Merck
C-12001
Sigma-Aldrich
Normalne ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK)
Juvenile foreskin, single donor, 500,000 cryopreserved cells
Synonim(y):
Komórki NHEK
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
human foreskin (juvenile epidermis)
opakowanie
pkg of 500,000 cells
morfologia
( epidermal)
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Pochodzenie linii komórkowej
Skóra
Zastosowanie
Pierwotne normalne ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK) są izolowane z naskórka młodocianego napletka od jednego dawcy i są dostarczane w formie kriokonserwowanej. Są one głównym typem komórek w naskórku, stanowiąc około 90% komórek. Keratynocyty naskórka powstają w warstwie podstawnej i przemieszczają się w górę przez kolejne warstwy naskórka. Podczas tego ruchu ulegają stopniowemu różnicowaniu i zmianom morfologicznym, aż dotrą do warstwy rogowej naskórka, gdzie tworzą warstwę pozbawionych jąder, płaskich i silnie zrogowaciałych komórek płaskonabłonkowych. Warstwa ta stanowi skuteczną barierę przed wnikaniem czynników zakaźnych do organizmu i minimalizuje utratę wilgoci. Keratynocyty są również zdolne do produkcji różnych cytokin, czynników wzrostu, interleukin i czynników dopełniacza. Dlatego keratynocyty są ważne dla gojenia się ran, stanów zapalnych i odpowiedzi immunologicznej. Normalne ludzkie fibroblasty skórne (NHDF) i normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM) hodowane w pożywce M2 od tego samego dawcy są dostępne na życzenie.
Jakość
Rigid quality control tests are performed for each lot of Normal Human Epidermal Keratinocytes. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Furthermore, immunohistochemical tests for the cell-type specific marker cytokeratin are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Ostrzeżenie
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Rutyna subkultury
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Inne uwagi
Zalecana gęstość posiewu: 5000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Cytokeratyna dodatnia Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Polecane produkty
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)