Merck
63689
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
HSCH2CH2OH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
78.13
Beilstein:
773648
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161504
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
gęstość pary
2.69 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
BioUltra
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
18 %
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
14.3 M (pure liquid)
metody
RNA extraction: suitable
protein extraction: suitable
zanieczyszczenia
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
współczynnik refrakcji
n20/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.501
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
gęstość
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
ciąg SMILES
OCCS
λ
0.5 M in H2O
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.3
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
BME nadaje się do redukcji wiązań dwusiarczkowych białek przed elektroforezą w żelu poliakrylamidowym i jest zwykle zawarty w buforze do próbek do SDS-PAGE w stężeniu 5%. Rozszczepienie międzycząsteczkowych (między podjednostkami) wiązań dwusiarczkowych pozwala podjednostkom białka oddzielić się niezależnie na SDS-PAGE. Rozszczepienie wewnątrzcząsteczkowych (wewnątrz podjednostki) wiązań dwusiarczkowych pozwala na całkowitą denaturację podjednostek, dzięki czemu każdy peptyd migruje zgodnie z długością łańcucha bez wpływu struktury drugorzędowej.
2-Mercaptoethanol has been used
  • in the protein extraction buffer prepared for leaf samples.
  • as a supplement in cell culture media.
  • in the procedure of RNA extraction.
Inne uwagi
Isolation of RNA using guanidinium salts. Inclusion of a reductant enhances denaturation by breaking intramolecular protein disulfide bonds
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Mercaptoethanol
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Heart
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)