Merck
S9888
Sigma-Aldrich
Sodium chloride
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Halite, NaCl
About This Item
Wzór liniowy:
NaCl
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
58.44
Beilstein:
3534976
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 300
suitable for GB 5009.253-2016
ciśnienie pary
1.33 hPa ( 865 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
mp
801 °C (lit.)
ślady anionów
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.004%
ślady kationów
Ba:, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Sodium chloride has been used for the preparation of tris buffered saline, phosphate buffered saline, MPM-2 (mitotic protein monoclonal 2) cell lysis buffer, immunoprecipitation wash buffer, LB (Luria-Bertani) media and dialysis buffer.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)