S8625
Sodium acetate trihydrate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COONa · 3H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
136.08
Beilstein:
3732037
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
temp. samozapłonu
1112 °F
pH
8.5-10 (25 °C, 408 g/L)
pKa (25°C)
4.76 (acetic acid)
ciąg SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Bezpośrednia immobilizacja ligandów powinowactwa na nanocząstkach tlenku żelaza umożliwia skuteczną separację magnetyczną przeciwciał: Podkreśla rolę trójwodzianu octanu sodu w bioinżynierii, w szczególności w zwiększaniu wydajności nanocząstek magnetycznych w zastosowaniach do bioseparacji (Zimmermann I, Berensmeier S, 2024).
- Właściwości fizykochemiczne i przeciwutleniające frakcji pektynowych ekstrahowanych ze skórek cytryny (Citrus Eureka): Szczegółowo opisano zastosowanie trójwodzianu octanu sodu w ekstrakcji i analizie związków bioaktywnych, wspierając jego kluczową rolę w nauce o żywności i zastosowaniach nutraceutycznych (Su Z, Li G, 2024).
Inne uwagi
Substrat enzymatyczny dla kinazy octanowej (EC 2.7.2.1)
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?