S8263
Sodium hydroxide solution
5.0 M
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352316
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócklasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
agency
suitable for SM 4500 - NH3
ciśnienie pary
3 mmHg ( 37 °C)
Formularz
liquid
stężenie
5.0 M
pH
14
gęstość
1.327 g/cm3 at 25 °C
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Sodium hydroxide solution can be used:
- As a base in the reduction of oximes, imines, and hydrazones using Raney nickel.
- In the preparation of trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid standard solution applicable in the synthesis of the ferric chelate complex.
- In the synthesis of radiolabeled quinolinyl analogs for α-synuclein binding assay studies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?