S6506
Silver nitrate
ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Synonim(y):
Nitric acid silver(I) salt
About This Item
gęstość pary
5.8 (vs air)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0% (titration)
Formularz
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- For the oxidation of aromatic, aliphatic, and conjugated aldehydes to the corresponding carboxylic acids in the presence of H2O2 as an oxidant.
- In the air oxidation of benzylic and allylic alcohols to corresponding aldehydes or ketones in the presence of Na2CO3.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?